Learn More
Thermo Scientific™ Proteína A de alta capacidad Pierce™ MagBeads, alcalino estable
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Pierce High-Capacity Protein A MagBeads, Alkali Stable, are high-performance magnetic beads for purification of antibodies from cell culture supernatant, ascites, serum, and crude extracts.
- Partículas magnéticas de alto rendimiento para purificar anticuerpos del sobrenadante de cultivo celular, ascitis, suero y extractos crudos
- El ligando se produce en levadura y se inmoviliza en agarosa magnética con un tamaño medio de gránulo de ∼ 30 mm
- Diseñado para resistir los procedimientos CIP estándar con NaOH 0,1 M, lo que permite una limpieza eficaz de las gránulos para su reutilización
- Los gránulos se pueden regenerar al menos 10 veces sin sacrificar la capacidad de unión
- Adecuado para purificar mAbs y una subpoblación de scFv y fragmentos Fab que contienen un dominio VH3
- Compatibles con flujos de trabajo manuales y automáticos (p. ej., instrumentos KingFisher)
- La proteína A de alta afinidad se inmoviliza de forma segura en agarosa magnética para evitar la lixiviación del ligando, el anticuerpo objetivo o el soporte base
- Alta capacidad de unión de ≥ 40 mg de gránulos asentados HIgG/ml
- Materias primas sin componentes animales
Especificaciones
Especificaciones
| Volumen del lecho | 0.25 mL |
| Capacidad de unión | ≥ 40 mg de HIgG/ml de gránulos asentados |
| Capacidad (métrico) | 1 mL |
| Concentración | Slurry: 25% |
| Descripción | Gránulos magnéticos de agarosa de alta capacidad |
| Contenido y almacenamiento | Se suministra en forma de una pulpa del 25 %. Tras la recepción, almacenar a 2–8 °C. |
| Tamaño de partículas | ∼ 30 μm |
| Cantidad | 1 mL |
| Para utilizar con (aplicación) | Purificación de anticuerpos |
| Tipo de ligando | Proteína A de alcalina estable |
| Mostrar más |