Learn More
Thermo Scientific™ Proteína A de alta capacidad Pierce™ MagBeads, alcalino estable
Código de producto. 17884880 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
5 mL
25 mL
4 x 25 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
100 ml
25 ml
5 ml
Código de producto. 17884880
Marca: Thermo Scientific™ A53037
La proteína A de alta capacidad Pierce MagBeads, alaclino estable, es una partícula magnética de alto rendimiento para purificar anticuerpos del sobrenadante de cultivo celular, ascitis, suero y extractos crudos.
Pierce High-Capacity Protein A MagBeads, Alkali Stable, are high-performance magnetic beads for purification of antibodies from cell culture supernatant, ascites, serum, and crude extracts.
  • Partículas magnéticas de alto rendimiento para purificar anticuerpos del sobrenadante de cultivo celular, ascitis, suero y extractos crudos
  • El ligando se produce en levadura y se inmoviliza en agarosa magnética con un tamaño medio de gránulo de ∼ 30 mm
  • Diseñado para resistir los procedimientos CIP estándar con NaOH 0,1 M, lo que permite una limpieza eficaz de las gránulos para su reutilización
  • Los gránulos se pueden regenerar al menos 10 veces sin sacrificar la capacidad de unión
  • Adecuado para purificar mAbs y una subpoblación de scFv y fragmentos Fab que contienen un dominio VH3
  • Compatibles con flujos de trabajo manuales y automáticos (p. ej., instrumentos KingFisher)
  • La proteína A de alta afinidad se inmoviliza de forma segura en agarosa magnética para evitar la lixiviación del ligando, el anticuerpo objetivo o el soporte base
  • Alta capacidad de unión de ≥ 40 mg de gránulos asentados HIgG/ml
  • Materias primas sin componentes animales
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Volumen del lecho 6.25 mL
Capacidad de unión ≥ 40 mg de HIgG/ml de gránulos asentados
Capacidad (métrico) 25 mL
Concentración Slurry: 25%
Descripción Gránulos magnéticos de agarosa de alta capacidad
Contenido y almacenamiento Se suministra en forma de una pulpa del 25 %.
Tras la recepción, almacenar a 2–8 °C.
Tamaño de partículas ∼  30 μm
Cantidad 25 mL
Para utilizar con (aplicación) Purificación de anticuerpos
Tipo de ligando Proteína A de alcalina estable
Formato Frasco