Learn More
Thermo Scientific™ Resina Ni-IMAC de alta capacidad Pierce™, compatible con EDTA
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Pierce High-Capacity EDTA-Compatible Ni-IMAC Resin is designed for the purification of over-expressed His-tagged proteins from cell culture media. The matrix is a 6% crosslinked agarose with optimal properties for batch, column-based, and research/pilot scale FPLC column purifications. The resin has high binding capacity (up to 80 mg of protein per mL of resin) and can tolerate the high EDTA and reducing agent concentrations used to inhibit metalloproteases and stabilize sensitive intracellular proteins.
La resina Ni-IMAC de alta capacidad Pierce contiene una matriz que es una agarosa entrecruzada al 6 % con propiedades óptimas para las purificaciones por lotes, de columnas de gravedad y columna FPLC de escala investigación/piloto. La resina tiene una alta capacidad de unión (hasta 80 mg de proteína por ml de resina) y puede tolerar altas concentraciones de EDTA y agentes reductores que se utilizan para inhibir las metaloproteasas y estabilizar las proteínas intracelulares sensibles.
Entre las características de la resina Ni-IMAC compatible con EDTA de alta capacidad se incluyen:
- Quelante estable — Utiliza EDTA y DTT hasta 20 mM sin pérdida de rendimiento
- Compatible con la purificación de proteínas secretadas sobreexpresadas en medios de cultivo celular (p. ej., sistemas de expresión Expi293, ExpiCHO y ExpiSf)
- Alta capacidad de unión: > 80 mg/ml de capacidad de unión para proteínas recombinantes etiquetadas con His
- Reutilizable: se puede regenerar hasta 10 veces utilizando el protocolo CIP
El EDTA y agentes reductores como el DTT y el TCEP afectan negativamente al rendimiento de los soportes de Ni-IMAC decapando el metal. Debido a su característica de estabilidad quelante (tolerante al EDTA), la resina Ni-IMAC compatible con EDTA de alta capacidad Pierce es especialmente adecuada para purificar proteínas expresadas etiquetadas con His que se secretan en los medios de cultivo celular o para purificar proteínas etiquetadas con His intracelulares que necesitan la presencia del EDTA para mantener la estabilidad y la función. En ambos casos, se pueden purificar grandes cantidades de muestras sin decapar el metal Ni del soporte, lo que proporciona unas producciones uniformes de alta capacidad.
Especificaciones
Especificaciones
| Propiedad de unión | Quelante estable |
| Matriz | Agarosa entrecruzada al 6 % |
| Contenido y almacenamiento | 500 ml de resina sedimentada, suministrada como 1000 ml de pulpa al 50 %. Almacenar a 2–8 °C. |
| Condiciones de envío | Hielo húmedo |
| Línea de productos | Pierce |
| Cantidad | 500 mL |
| Tipo | Resina |
| Tipo de columna | Frasco |