Learn More
Thermo Scientific™ Gránulos magnéticos Ni-IMAC de alta capacidad Pierce™, compatible con EDTA
Código de producto. 17113269 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 ml
5 mL
25 mL
50 mL
Tamaño de la unidad:
0.25 ml
1.25 ml
25 ml
cada uno
17113269 1 ml 0.25 ml
17134759 1 ml 0.25 ml
17123269 5 mL 1.25 ml
17133269 25 mL cada uno
17143269 50 mL 25 ml
5 options
Código de producto. 17113269
Marca: Thermo Scientific™ A50588
Los gránulos magnéticos Ni-IMAC compatible con EDTA de alta capacidad Pierce están diseñados para la purificación de proteínas con etiqueta His sobreexpresadas a partir de medios de cultivo celular.
Pierce high-capacity EDTA-compatible Ni-IMAC MagBeads are designed for purification of over-expressed His-tagged proteins from cell culture media. The beads have high binding capacity (up to 80 mg of protein per mL of settled beads) and can tolerate the high EDTA and reducing agent concentrations that are used to inhibit metalloproteases and stabilize sensitive intracellular proteins.
Los gránulos magnéticos Ni-IMAC compatibles con EDTA de alta capacidad Pierce tienen una gran capacidad de unión (hasta 80 mg de proteína por ml de gránulos asentados) y pueden tolerar las altas concentraciones de agentes reductores y EDTA que se utilizan para inhibir metaloproteasas y estabilizar proteínas intracelulares sensibles.
Entre las características de los gránulos magnéticos Ni-IMAC compatibles con EDTA de alta capacidad se incluyen las siguientes:
  • Quelante estable: estable en tampón con 20 mM EDTA y DTT
  • Compatible con la purificación de proteínas secretadas sobreexpresadas en medios de cultivo celular (p. ej., sistemas de expresión Expi293, ExpiCHO y ExpiSf)
  • Capacidad de unión de proteínas excepcionalmente elevada: hasta 80 mg/ml de gránulos sedimentados
  • Elevado rendimiento: las micropartículas superparamagnéticas compilables proporciona un rendimiento excepcional con aplicaciones de HTS manuales y automatizadas (p. ej., instrumentos Thermo Scientific Kingfisher)
Los gránulos magnéticos Ni-IMAC de alta capacidad Pierce compatibles con EDTA constan de gránulos de agarosa entrecruzados incrustados con magnetita. La densidad del ligando del gránulo magnético de agarosa da lugar a una capacidad de unión similar o mejor a la de las resinas de agarosa tradicionales, con los beneficios añadidos de tener propiedades magnéticas y ser compatible con EDTA. Los gránulos magnéticos son una valiosa herramienta para la purificación a pequeña escala de múltiples proteínas con etiqueta His y para la exploración de las condiciones de expresión y purificación que se utilizan en las purificaciones a gran escala.
Los gránulos magnéticos Ni-IMAC compatibles con EDTA de alta capacidad Pierce están optimizados para su uso con plataformas magnéticas de alto rendimiento, como los procesadores de partículas magnéticas KingFisher 96 y KingFisher Flex; no obstante, los gránulos también son compatibles con aplicaciones sencillas de purificación de sobremesa si se utiliza un soporte magnético adecuado. Los instrumentos automatizados, sin embargo, son especialmente útiles para una purificación de mayor producción y la detección de condiciones de purificación.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Volumen del lecho 0.25 mL
Capacidad de unión Hasta 80 mg de proteína marcada con 6 xHis por ml de gránulos magnéticos sedimentados
Capacidad (métrico) 1 mL
Propiedad de unión Quelante estable
Concentración Slurry: 25%
Matriz Agarosa magnética
Intervalo de pH Estabilidad de pH de 2 a 14
Contenido y almacenamiento 1 ml de suspensión al 25 %. Almacenar a 2–8 °C.
Condiciones de envío Hielo húmedo
Tamaño de partículas 30 μm
Formulario Suspensión líquida
Línea de productos Pierce
Cantidad 1 ml
Tipo Gránulo magnético
Tipo de columna Frasco