Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ High Capacity Endotoxin Removal Resin
Elimine las endotoxinas (lipopolisacáridos o LPS) de las muestras antes de la espectrometría de masas utilizando columnas de centrifugación de ligando poli(e-lisina) en celulosa granulada.
405.00€ - 5960.00€
Especificaciones
Capacidad (métrico) | Hasta 2 000 000 EU por ml |
---|---|
Formulación | Ligando patentado en celulosa en gránulos en suspensión en etanol al 20 % |
Contenido y almacenamiento | Tras su recepción, almacenar a 4 °C. |
Línea de productos | Pierce™ |
Objetivo | Eliminación de endotoxinas |
Código de producto | Marca | Formulación | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Formulación | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
12311973
|
Thermo Scientific™
88270 |
Ligando patentado en celulosa en gránulos en suspensión en etanol al 20 % | 10 ml |
405.00€
10 ml |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12321973
|
Thermo Scientific™
88271 |
Ligando patentado en celulosa en gránulos en suspensión en etanol al 20 % | 100 ml |
3290.00€
100 ml |
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12331973
|
Thermo Scientific™
88272 |
Ligando patentado en celulosa en gránulos en suspensión en etanol al 20 % | 250 ml |
5960.00€
250 ml |
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Reduzca en más de un 99 % los niveles de endotoxinas en muestras de proteínas en una hora, al mismo tiempo que maximiza la recuperación de proteínas con la resina de eliminación de endotoxinas de alta capacidad Thermo Scientific™ Pierce.
La resina de eliminación de endotoxinas Pierce de alta capacidad combina gránulos porosos de celulosa con un conservante de alimentos aprobado por la FDA, la poli(epsilon-lisina), como ligando de afinidad para unir endotoxinas de forma selectiva. Los niveles de endotoxinas en las muestras de proteínas se reducen en más del 99 % en tan solo una hora si se utiliza nuestro formato de cubeta de centrifugado, y la recuperación de proteínas es del ≥85 %. El ligando de afinidad de polilisina modificada pone fin a la preocupación relacionada con la toxicidad propia de las técnicas alternativas que utilizan ligandos B de la polimixina y tampones de desoxicolato de sodio. La resina de eliminación de endotoxinas Pierce de alta capacidad está disponible en forma de pulpa para empaquetar una columna personalizada que se pueda reutilizar al menos 5 veces sin pérdidas en la eficacia de la eliminación de endotoxinas. Esta resina también está disponible en un nuevo formato de columna de centrifugación de un solo uso optimizado para diferentes volúmenes de muestra.Características destacadas:
De alta capacidad: una hasta 2.000.000 UE/ml para eliminar, al menos, el 99 % de las endotoxinas.
Duradera: reutilice la resina hasta 10 veces sin pérdidas de rendimiento.
Selectiva: recuperación, al menos, el 85 % de su muestra de proteínas.
De alto rendimiento: compatible con las directrices de la FDA al reducir la concentración de unidades de endotoxina (EU) por debajo de 5 EU/ml.
Rápida: nuestro nuevo formato de cubeta de centrifugación permite reducir el número de endotoxinas en 1 hora.
Limpia: las columnas de centrifugación de un solo uso evitan la contaminación cruzada de las muestras.
Optimizada: las cubetas de centrifugación están optimizadas para diferentes volúmenes de muestra.
Económica: hay descuentos disponibles para grandes volúmenes.
Requiere:
Agua libre de endotoxinas
Recomendada para:
Elimine las endotoxinas de las muestras de proteínas o anticuerpos antes de la transfección celular o inyección animal
Especificaciones
Hasta 2 000 000 EU por ml | |
Tras su recepción, almacenar a 4 °C. | |
Eliminación de endotoxinas | |
Ligando exclusivo | |
Afinidad, resina de propiedad |
Ligando patentado en celulosa en gránulos en suspensión en etanol al 20 % | |
Pierce™ | |
Resina | |
Frasco |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.