Descripción
Thermo Scientific™ Pierce HABA es un reactivo simple de ácido 4'-hidroxiazobenceno-2-carboxílico que permite la estimación espectrofotométrica (colorimétrica) de los niveles de biotinilación de las proteínas etiquetadas y otras moléculas.
Thermo Scientific Pierce HABA es un reactivo simple de ácido 4'-hidroxiazobenceno-2-carboxílico que permite la estimación espectrofotométrica (colorimétrica) de los niveles de biotinilación de las proteínas etiquetadas y otras moléculas. Determine la proporción molar de la biotina incorporada en una proteína mediante el método HABA-Avidin. El colorante HABA (ácido 4'-hidroxiazobenceno-2-carboxílico) se une a la avidina para producir un complejo de color amarillo anaranjado que absorbe a 500 nm. La biotina libre desplazará el colorante HABA y hará que la absorbancia disminuya. Se puede establecer una curva estándar utilizando la biotina libre para estimar el número de moles de biotina incorporados tras la biotinilación de una proteína.
Características destacadas:
- El complejo HABA-avidin se puede utilizar en una amplia gama de pH y concentraciones de sal
- La cantidad de Avidin puede calcularse directamente a partir del aumento de la absorbencia a 500 nm de complejos formados con el colorante HABA
- Calcule los resultados directamente a partir de los valores de absorbencia basados en coeficientes de extinción utilizando el procedimiento descrito en las instrucciones o con la calculadora de HABA en línea Pierce
- También están disponibles los kits completos. Consulte el kit de cuantificación de biotina Pierce (n.º de referencia 28005) y el kit de cuantificación de biotina de fluorescencia (n.º de referencia 46610)
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | HABA |
| Cantidad | 10 g |
| Contenido y almacenamiento | Al recibirlo, guarde el producto a temperatura ambiente. Producto enviado a temperatura ambiente. |
| Línea de productos | Pierce |
| Etiqueta o tinte | Biotina |
| Labeling Target | Anticuerpos, Proteínas |
Seguridad y manipulación
- HABA (4'-hydroxyazobenzene-2-carboxylic acid)
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contém: 2-(p-hydroxyphenylazo)benzoic acid