Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ GST Protein Interaction Pull-Down Kit
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Purifique complejos de interacción de proteínas que impliquen prácticamente cualquier proteína de fusión marcada con GST suministrada por el usuario con el kit de pull-down de interacción de proteínas GST Thermo Scientific™ Pierce.
Características destacadas:
«Pull-down» GST: purifica los interactores de proteínas de cualquier proteína de fusión con etiqueta GST
Kit completo: proporciona todos los componentes y el protocolo detallado para la purificación de itnteracciones entre proteínas
Sin necesidad de equipo especial: utiliza reactivos y equipos de laboratorio corrientes (por ejemplo, microcentrífuga)
Práctico: las columnas de centrifugación de microcentrífuga facilitan la manipulación sencilla y eficiente de los gránulos de agarosa glutatión, incluido un procesamiento sencillo de múltiples muestras
Flexible: las instrucciones incluyen protocolos para proteínas de cebo y presa de diferentes fuentes
Incluye:
Resina de agarosa glutatión, tampón de lisis, paquete de TBS, glutatión para elución, columnas de centrifugación para microcentrífuga y tubos de recogida
Recomendada para:
Descubrir nuevas interacciones proteína:proteína a partir de un lisado celular; Confirmar una supuesta interacción a partir de un lisado celular o con una proteína purificada previamente; Extraer información de interacciones proteína:proteína a partir de lisados de transcripción/transducción in vitro
Especificaciones
Especificaciones
| Volumen del lecho | 750 μL |
| Capacidad (métrico) | 1.5 mL |
| Formulación | Slurry: 50 % |
| Contenido y almacenamiento | Suficiente para: Al menos 25 reacciones de «pull-down», cada una con 25 µl de resina • Glutatión agarosa, 750 µl • Tampón de lisis de «pull-down» de 250 ml • Glutatión, 1 g • Paquete de TBS (produce 500 ml), 1 paquete • Columnas de centrifugación Pierce y accesorios, 27 columnas • Tubos de recogida de microcentrífuga, 100 tubos Tras recibirlo, almacene el tampón de lisis Pierce a temperatura ambiente. Guarde los componentes restantes del kit a 4 °C. |
| ensayo | Purificación por afinidad |
| Para utilizar con (equipo) | Microcentrífuga |
| Línea de productos | Pierce |
| Cantidad | 1 kit |
| Para utilizar con (aplicación) | Extracción (basada en etiquetas) |
| Objetivo | Sin especificidad |
| Mostrar más |