Descripción
Realice una purificación a gran escala y de alta pureza de las proteínas etiquetadas con GST con Thermo Scientific™ Pierce Glutathione Superflow Agarose, que se compone de glutatión inmovilizado en una agarosa granulada al 6 % entrecruzada.
Información adicional y pedidos en línea
Características destacadas:
Alta capacidad de unión dinámica: une 10 mg de GST pura por ml de resina a un flujo lineal de 150 cm/hora; puede unir más de 20 mg/ml a un flujo de 30 cm/hora
Alta pureza: proporciona una pureza superior al 90 % cuando se utiliza para purificar GST o proteínas de fusión de GST sobreexpresadas a partir de lisados
Sólido: el soporte de microesferas de agarosa al 6 % altamente entrecruzada Superflow soporta flujos lineales de hasta 1200 cm/hora
Compatible: mantiene la función tras la exposición a una amplia variedad de productos químicos y valores de pH
Rentable: la resina es estable a lo largo de múltiples ciclos de limpieza y reutilización
Recomendada para:
Purificación por FPLC de media a gran escala de proteínas etiquetadas con GST
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 10 mg de unión de GST pura por ml de resina a una velocidad de flujo de 150 cm/hora, 20 mg por ml a una velocidad de flujo de 30 cm/hora |
| Contenido y almacenamiento | Tras su recepción, almacenar a 4 °C. |
| Línea de productos | Pierce |
| Cantidad | 10 ml |
| Objetivo | Proteína marcada con GST |
| Tipo | Agarosa |
| Fase estacionaria | Glutatión |
| Formato | Frasco |
| Tipo de columna | Afinidad, resina de agarosa |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.