Descripción
El glutatión agarosa Thermo Scientific™ Pierce es una resina de alta capacidad y alto rendimiento para la purificación por afinidad de proteínas de fusión procedentes de lisados celulares marcadas con GST.
Para adaptarse a todos estos usos, el glutatión agarosa Pierce se ofrece en envases de diferentes tamaños y formatos. Estos incluyen tres volúmenes de resina, tres tamaños de columnas listas para la centrifugación, kits completos de purificación de GST y dos tamaños de cartuchos de cromatografía listos para FPLC.
Características destacadas:
Alta capacidad – une al menos 25 mg de proteína con GST recombinante por mililitro de resina
Altas producción y pureza: purifica de manera uniforme al menos 10 mg de proteína marcada con GST por mililitro de resina con una pureza superior al 90 %
Rentable – la resina tiene un precio económico y puede reutilizarse al menos cinco veces sin que se reduzca su capacidad de unión y el rendimiento de la purificación
Versátil: adecuado para la purificación de proteínas de fusión con GST procedentes de lisados bacterianos o para el uso con proteínas marcadas con GST prepurificadas para el «pull-down» de interacciones de proteínas
Compatible – validado y eficaz para el uso con los reactivos de lisis celular Thermo Scientific Pierce a fin de extraer y purificar a partir de cultivos de células bacterianas o de mamíferos
Flexible – disponible en diversos formatos, que incluyen resina a granel, columnas de centrifugación, cartuchos de cromatografía y prácticos kits de purificación de GST
Formatos disponibles:
Resinas: frascos de 10 ml, 100 ml o 500 ml
Columnas de centrifugación: columnas de 0,2 ml (para microcentrífuga), 1 ml o 3 ml
Kits de purificación: kits completos en los tres tamaños de columna
Cartuchos de cromatografía: cartuchos de 1 ml y 5 ml, compatibles con sistemas de cromatografía de líquidos automatizada y con el procesamiento con jeringas
A granel y personalizado: díganos cuáles son sus necesidades de glutatión agarosa a granel
Incluye:
Los kits contienen columnas de centrifugación de glutatión Pierce, tampón de equilibrado/lavado y glutatión para preparar tampón de elución
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 3 mL |
| Descripción | Kit de purificación por centrifugación de GST Pierce, 3 ml |
| Contenido y almacenamiento | Suficiente para: Purificación de aproximadamente 30 mg de proteínas etiquetadas con GST por columna • Columnas de centrifugación de glutatión Pierce, 3 ml, 5 columnas • Tampón de equilibrio/lavado, 250 ml • Glutatión, 184 mg • Tapones para la columna, 5 tapones Almacenar a 4 °C. |
| Línea de productos | Pierce |
| Cantidad | Kit de 5 columna |
| Objetivo | Proteína marcada con GST |
| Tipo | Kit de purificación por centrifugación |
| Fase estacionaria | Glutatión |
| Suficiente para | 30 mg de proteína marcada con GST por columna |
| Formato | Columna de centrifugación |
| Mostrar más |