Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Glutathione Agarose Resin and Kits
Código de producto. p-9034004 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tipo:
Agarosa
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tipo unitSize
11810124 500 mL Agarosa cada uno
1 options
Código de producto. 11810124
Marca: Thermo Scientific™ 16102BID
Purifique proteínas de fusión recombinantes etiquetadas con GST a partir de lisados celulares utilizando resinas de purificación de afinidad de agarosa granulada (GSH), columnas de centrifugación y placas.
El glutatión agarosa Thermo Scientific™ Pierce es una resina de alta capacidad y alto rendimiento para la purificación por afinidad de proteínas de fusión procedentes de lisados celulares marcadas con GST.
El soporte de alta calidad consiste en glutatión que ha sido inmovilizado por su grupo sulfhidrilo central mediante un brazo espaciador de 12 átomos en perlas de agarosa al 6% entrelazada. La purificación de las proteínas de fusión con GST utilizando perlas de agarosa con glutatión (GSH) está bien documentada y es adaptable a diversas escalas, formatos de columna y aplicaciones específicas. Tanto si el propósito es purificar grandes cantidades de proteína recombinante procedente de lisados de E. coli sobreexpresados o investigar interacciones de proteínas en las que participen proteínas de cebo marcadas con GST, el glutatión-agarosa Pierce es adecuado para la tarea.
Para adaptarse a estos muchos usos, el glutatión-agarosa Pierce se ofrece en envases de diferentes tamaños y formatos. Estos incluyen tres volúmenes de resina, tres tamaños de columnas listas para la centrifugación, kits completos de purificación de GST y dos tamaños de cartuchos de cromatografía listos para FPLC.
Características destacadas:
  • Alta capacidad: une al menos 25 mg de proteína con GST recombinante por mililitro de resina
  • Altas producción y pureza: purifica de manera uniforme al menos 10 mg de proteína marcada con GST por mililitro de resina con una pureza superior al 90%
  • Rentable: la resina tiene un precio económico y puede reutilizarse al menos cinco veces sin que se reduzca su capacidad de unión y el rendimiento de la purificación
  • Versátil: adecuado para la purificación de proteínas de fusión con GST procedentes de lisados bacterianos o para el uso con proteínas marcadas con GST prepurificadas para el «pull-down» de interacciones de proteínas
  • Compatible: validado y eficaz para el uso con los reactivos de lisis celular Thermo Scientific Pierce a fin de extraer y purificar a partir de cultivos de células bacterianas o de mamíferos
  • Flexible: disponible en diversos formatos, que incluyen resina a granel, columnas de centrifugación, cartuchos de cromatografía y prácticos kits de purificación de GST
Formatos disponibles:
  • Resinas: frascos de 10 ml, 100 ml o 500 ml
  • Columnas de centrifugación: columnas de 0,2 ml (para microcentrífuga), 1 ml o 3 ml
  • Kits de purificación: kits completos en los tres tamaños de columna.
  • Cartuchos de cromatografía: cartuchos de 1 ml y 5 ml, compatibles con sistemas de cromatografía de líquidos automatizada y con el procesamiento con jeringas
  • A granel y personalizado: díganos cuáles son sus necesidades de glutatión-agarosa a granel
Incluye:
Los kits contienen columnas de centrifugación de glutatión Pierce, tampón de equilibrado/lavado y glutatión para preparar tampón de elución
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formulación Glutatión sobre agarosa en gránulos al 6 % entrecruzada, hecha pulpa en agua con ácida sódica
Tipo de soporte Agarosa
Línea de productos Pierce
Cantidad 500 mL
Tipo Agarosa
Suficiente para Une > 10 mg de proteína marcada con GST por ml de resina