Descripción
El kit de ensayo de brillo de luciferasa de Gaussia Thermo Scientific™ Pierce proporciona una señal bioluminiscente extremadamente brillante y estable (vida media superior a 1 hora), especialmente en presencia del indicador de luciferasa de Gaussia-Dura.
Características destacadas:
Sensible: detección muy sensible de la actividad de la luciferasa de Gaussia
Estable: mayor estabilidad de la señal
Simple: no requiere un luminómetro con inyectores
Compatible: reactivos de ensayo compatibles con otras luciferasas de Gaussia
Fácilmente automatizable: compatible con los ensayos de alto rendimiento
Práctico: contiene un tampón de lisis celular universal y reactivos de ensayo de luminiscencia optimizados
Seguro: permite realizar ensayos no radioactivos
Incluye:
Tampón de lisis celular, tampón de reacción y sustrato
Requiere:
Luciferasa de Gaussia-dura y luminómetro u otro instrumento capaz de monitorizar la luminiscencia, como los lectores de microplacas Thermo Scientific Luminoskan Ascent y Varioskan Flash
Recomendada para:
Estudios promotores para analizar los elementos reguladores en cis y los factores de la transacción; cribaje de medicamentos; cribaje de ARNip y ARNmi; ensayos multiplex para estudiar efectos inespecíficos; ensayos de transmisión de ruta secretora/localización de proteínas; análisis de la vía de transducción de señal; estudios de ARN splicing
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Kit de ensayo |
| Objetivo | Luciferasa, luciferasa Gaussia |
| Suficiente para | 100 ensayos de luciferasa |
| Cantidad | 100 reacciones |
| Contenido y almacenamiento | Suficiente para: 100 ensayos de luciferasa en pocillos de microplaca • Tampón de ensayo Glow Gaussia, 5 ml (almacenar a 4 °C) • Coelenterazina 100X, 50 μl (almacenar a -80 °C) • Tampón de lisis celular de luciferasa (2X), 6 ml (almacenar a temperatura ambiente) El kit puede almacenarse a -80 °C o individualmente a las temperaturas indicadas. |
| ensayo | Enzima indicadora, ensayo de indicador de luciferasa |
| Células compatibles | Células de mamíferos |
| Método de detección | Bioluminiscente |
| Para utilizar con (equipo) | Luminómetro (microplaca) |
| Formato | Placa de 384 pocillos, placa de 96 pocillos |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Pierce Gaussia Luciferase Glow Assay Kit
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Líquido inflamable Categoría 2
- Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
- Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 2
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H311-Tóxico en contacto con la piel.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H331-Tóxico en caso de inhalación.
- H370-Provoca daños en los órganos.
- H371-Puede provocar daños en los órganos.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- P330-Enjuagarse la boca.
- P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
- P403+P235-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contém: methanol