Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Gaussia-Firefly Luciferase Dual Assay Kit
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
El kit de ensayo doble de luciferasa de Gaussia y de luciérnaga de Thermo Scientific™ proporciona los reactivos necesarios para detectar simultáneamente la actividad de luciferasa intracelular de Gaussia y de luciferasa roja en lisados de células completas de mamíferos.
Características destacadas:
Simultáneo: detección concurrente, basada en filtros, separada por longitud de onda de dos actividades de luciferasa
Sensible: medida de las actividades de la luciferasa de Gaussia azul brillante y la luciferasa de luciérnaga roja en la misma muestra
Rápido: no se requiere el paso de enfriamiento, a diferencia de los ensayos dobles secuenciales tradicionales
Multiplex: capaz de cuantificar dos actividades celulares en la misma muestra
Incluye:
Tampón de lisis celular, tampón de reacción y sustratos coelenteracina y D-luciferina
Requiere:
Indicadores de luciferasa de Gaussia y de luciérnaga roja; filtros en los intervalos de 425 a 525 nm para luciferasa de Gaussia y de 615 a 675 nm para luciferasa de luciérnaga roja. Luminómetro u otro instrumento capaz de controlar la luminiscencia, como los lectores de microplacas Luminoskan Ascent y Varioskan Flash y de Thermo Scientific; inyector necesario para evaluar más de 24 pocillos a la vez.
Recomendada para:
Estudiar dos elementos normativos al mismo tiempo; controlar dos vías de señalización simultáneamente; permitir el estudio de más de un blanco por pantalla (p. ej., efectos inespecíficos)
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Kit de ensayo |
| Objetivo | Luciferasa, luciferasa de luciérnaga, luciferasa Gaussia |
| Cantidad | Kit de 100 reacciones |
| Contenido y almacenamiento | • Tampón de ensayo dual Gaussia-luciérnaga, 5 ml, almacenar a 4 °C • Coelenterazina (100X), 50 μl, almacenar a -80 °C • D-luciferina, liofilizada, 3 mg, almacenar a 4 °C • Tampón de lisis celular 2X, 6 ml, almacenar a temperatura ambiente Tras su recepción, almacenar el kit a -80 °C o almacenar los componentes individuales como se ha indicado con anterioridad. |
| ensayo | Enzima indicadora, ensayo de indicador de luciferasa |
| Células compatibles | Células de mamíferos |
| Método de detección | Bioluminiscente |
| Para utilizar con (equipo) | Luminómetro (microplaca) |
| Formato | Placa de 384 pocillos, placa de 96 pocillos |
| Tipo de etiqueta | Enzima etiquetada |
| Vedi altri risultati |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.