Learn More
Thermo Scientific™ Ácido fórmico, grado LC-MS
Código de producto. p-6014003 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
10 x 1 ml
Tamaño de la unidad:
10 ml
50 ml
10628654 10 x 1 ml 10 ml
13454279 50 mL 50 ml
2 options
Código de producto. 10628654
Marca: Thermo Scientific™ 28905
Disolvente de alta pureza que se suministra en ampollas de vidrio como una alternativa cómoda y no contaminante para preparar disolventes de fases móviles para separaciones de HPLC de proteínas y péptidos.
El ácido fórmico Pierce de Thermo Scientific™ es un disolvente de alta pureza que se suministra en ampollas de vidrio como una alternativa cómoda y no contaminante para preparar disolventes de elución para separaciones de HPLC de proteínas y péptidos.
El ácido fórmico es un componente que se halla en las fases móviles de la fase reversa para proporcionar protones a los análisis LC/MS. La presencia de una baja concentración de ácido fórmico en la fase móvil mejora las formas de pico de la separación resultante. A diferencia del ácido trifluoroacético (TFA), el ácido fórmico no es un reactivo de par iónico y no suprime la ionización MS de polipéptidos cuando se usa como un componente de fase móvil.
Características destacadas:
  • Vidrio ámbar pregraduado y lavado con nitrógeno para proteger el ácido fórmico de luz y la humedad
  • Pureza al 99% para líneas de base LC homogéneas y ausencia de interferencia en aplicaciones de LC y espectrometría de masas
  • El práctico formato simplifica la preparación de gradiente y fases móviles isocráticas que contienen 0,1 % (v/v) de ácido fórmico en agua o acetonitrilo
  • El contenido de un solo vial en un volumen final de 1l de disolvente produce una fase móvil de la concentración de ácido fórmico más común
Aviso sobre pedidos:
  • La X de la tabla de pedidos indica que se aplican gastos por el envío de materiales peligrosos.
Requisitos de almacenamiento:
  • Se debe almacenar en el recipiente original protegido de la luz solar directa en una zona seca, fresca y bien ventilada.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del elemento Ácido fórmico
Contenido y almacenamiento Se debe almacenar en un recipiente original protegido de la luz solar directa en una zona seca, fresca y bien ventilada.
Formulario Líquido
Tipo de reactivo Disolvente (puro)
Cantidad 10 x 1 ml
Línea de productos Pierce
Para utilizar con HPLC, espectrometría de masas
compliance-icons
Nombre del producto
  • Formic Acid, 99+%, 10 x 1 mL Ampules
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P363-Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Formic acid