Learn More
Thermo Scientific™ Fluoresceína-5-maleimida
Product Code. 10078847 Shop All Thermo Scientific Products
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Unit Size:
25 miligramos
Product Code. Cantidad unitSize
10078847 25 mg 25 miligramos
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10078847
Brand: Thermo Scientific™ 62245
This item is not returnable. View return policy
Derivados activados del colorante fluorescente verde fluorescente para etiquetar anticuerpos, proteínas y otras moléculas para la obtención de imágenes por fluorescencia (excitación 494; emisión 518).
Los reactivos y kits de etiquetado de FITC y fluoresceína Thermo Scientific™ son derivados de alto rendimiento del colorante de fluoresceína, activados para un etiquetado fácil y fiable de anticuerpos, proteínas y otras moléculas para su uso como sondas fluorescentes.
Los colorantes de fluoresceína se utilizan en una amplia variedad de aplicaciones, como microscopia de fluorescencia, citometría de flujo y ensayos basados en inmunofluorescencia como Western blotting y ELISA. La FITC y la NHS-fluoresceína reaccionan a grupos amino primarios en proteínas, péptidos y otras biomoléculas, mientras que la fluoresceína-5-maleimida y la 5-IAF reaccionan con sulfhidrilos libres en residuos de cisteína. La mayoría de los derivados de la fluoresceína son mezclas de isómeros con grupos reactivos conectados en las posiciones 5- y 6- del anillo inferior. Las propiedades de estos isómeros son indistinguibles en términos de espectros de excitación y emisión, y para aplicaciones de proteínas no hay necesidad de aislar un isómero específico. El isómero único se utiliza en técnicas de separación de alta resolución como secuenciación y electroforesis capilar.
Características destacadas:
  • Etiquetado específico de aminas: el éster de NHS o isotiocianato etiqueta eficazmente los anticuerpos y otras proteínas purificadas en las aminas primarias (cadenas laterales de lisina). Procedimiento optimizado: el protocolo estándar da como resultado anticuerpos con excelente relación colorante-proteína para una actividad y fluorescencia óptimas. Flúores de un solo uso: no es necesario pesar pequeñas cantidades de polvo; los kits contienen viales de reactivo un solo uso. Purificación eficaz: los kits incluyen resina de purificación y columnas de centrifugación fáciles de usar, lo que garantiza una eliminación rápida y eficaz del colorante no reaccionado y una excelente recuperación de proteínas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Cantidad 25 mg
Tipo de producto Maleimida
Solubilidad DMF (dimetilformamida)
Contenido y almacenamiento Almacenar a 20 °C, proteger de la luz.
Reactividad química Tiol
Fracción reactiva Maleimida
Etiqueta o tinte FITC (fluoresceína)
Tipo de etiqueta Colorantes clásicos
Línea de productos Pierce
Emisión 518
Excitación 494
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Fluorescein-5-Maleimide, 25 mg
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Hazard Statement
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Precautionary Statement
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contém: Fluorescein-5-maleimide