Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Firefly Luciferase Flash Assay Kit
Código de producto. p-4532171 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
Kit de 100 reacciones
Kit para 1000 reacciones
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
12192240 Kit de 100 reacciones cada uno
12102250 Kit para 1000 reacciones 1 PCS
2 options
Código de producto. 12192240
Marca: Thermo Scientific™ 16174
Analice la actividad transcripcional de los elementos reguladores en lisados de células completas con este kit de luciferasa de luciérnaga de alta sensibilidad basado en flashes.
El kit de ensayo de flash de luciferasa de luciérnaga Thermo Scientific™ Pierce proporciona reactivos para medir la actividad de la luciferasa roja en células completas, lo que produce una señal de flash muy fuerte que se descompone rápidamente.
El kit de ensayo de flash de luciferasa de luciérnaga Pierce Thermo Scientific contiene reactivos para medir la actividad de la luciferasa de luciérnaga en lisados de células completas de mamíferos. Este kit, que contiene un práctico tampón de lisis, un tampón de ensayo y un sustrato de luciérnagas, proporciona un sistema de reactivos completo para la detección intracelular de la actividad del promotor o de la vía. La salida de luz que produce la reacción de la luciferasa se captura con luminómetro y puede correlacionarse con la cantidad de proteína de luciferasa de luciérnaga producida y utilizada para determinar la actividad del promotor que impulsa la expresión de la luciérnaga. Aunque estos reactivos están optimizados para combinarse con los plásmidos de luciferasa de luciérnaga Thermo Scientific, el kit de ensayo de flash puede utilizarse para detectar la actividad de otras luciferasas de luciérnaga o relacionadas con el ATP que utilizan D-luciferina como sustrato.
Características destacadas:
  • Detección muy sensible de la actividad de la luciferasa de luciérnaga
  • Utilizar con el potenciador de la señal de la luciferasa de luciérnaga Thermo Scientific Pierce para obtener los mejores resultados (máxima señal)
  • Solución de trabajo estable durante un máximo de 2 meses a -20 °C
  • Reactivos de ensayo compatibles con otras luciferasas de luciérnaga
  • Compatible con la automatización
  • Contiene un tampón de lisis celular universal y un reactivo de ensayo de flash optimizado
  • Ensayo seguro y no radiactivo
Incluye:
Tampón de lisis celular, tampón de reacción y sustrato
Requiere:
Luciferasa de luciérnaga y luminómetro u otro instrumento capaz de monitorizar la luminiscencia, como los lectores de microplacas Thermo Scientific Luminoskan Ascent y Varioskan Flash; para obtener los mejores resultados (máxima señal), utilícelo con el potenciador de la señal de la luciferasa de luciérnaga Thermo Scientific Pierce
Recomendada para:
Estudios promotores para analizar los elementos reguladores en cis y los factores de la transacción; cribaje de medicamentos; cribaje de ARNip y ARNmi; ensayos multiplex para estudiar efectos inespecíficos; ensayos de transmisión de ruta secretora/localización de proteínas; análisis de la vía de transducción de señal; estudios de ARN splicing
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Kit de ensayo
Objetivo Luciferasa, luciferasa de luciérnaga
Cantidad Kit de 100 reacciones
Contenido y almacenamiento • Tampón de ensayo Flash de luciérnaga, 5 ml, almacenar a 4 °C
• D-luciferina, liofilizada, 3 mg, almacenar a 4 °C
• Tampón de lisis celular 2X, 6 ml, almacenar a temperatura ambiente
Tras su recepción, almacenar el kit a 4 °C o almacenar los componentes individuales como se ha indicado con anterioridad.
ensayo Enzima indicadora, ensayo de indicador de luciferasa
Células compatibles Células de mamíferos
Método de detección Bioluminiscente
Para utilizar con (equipo) Luminómetro (microplaca)
Formato Placa de 384 pocillos, placa de 96 pocillos
Tipo de etiqueta Enzima etiquetada
Propiedades de sustrato Sustrato químico
Técnica Quimioluminiscencia mejorada
Tipo de sustrato Sustrato de luciferasa
Línea de productos Pierce
Sustrato D-luciferina