Descripción
El kit de ensayo de flash de luciferasa de luciérnaga Thermo Scientific™ Pierce proporciona reactivos para medir la actividad de la luciferasa roja en células completas, lo que produce una señal de flash muy fuerte que se descompone rápidamente.
Características destacadas:
- Detección muy sensible de la actividad de la luciferasa de luciérnaga
- Utilizar con el potenciador de la señal de la luciferasa de luciérnaga Thermo Scientific Pierce para obtener los mejores resultados (máxima señal)
- Solución de trabajo estable durante un máximo de 2 meses a -20 °C
- Reactivos de ensayo compatibles con otras luciferasas de luciérnaga
- Compatible con la automatización
- Contiene un tampón de lisis celular universal y un reactivo de ensayo de flash optimizado
- Ensayo seguro y no radiactivo
Incluye:
Tampón de lisis celular, tampón de reacción y sustrato
Requiere:
Luciferasa de luciérnaga y luminómetro u otro instrumento capaz de monitorizar la luminiscencia, como los lectores de microplacas Thermo Scientific Luminoskan Ascent y Varioskan Flash; para obtener los mejores resultados (máxima señal), utilícelo con el potenciador de la señal de la luciferasa de luciérnaga Thermo Scientific Pierce
Recomendada para:
Estudios promotores para analizar los elementos reguladores en cis y los factores de la transacción; cribaje de medicamentos; cribaje de ARNip y ARNmi; ensayos multiplex para estudiar efectos inespecíficos; ensayos de transmisión de ruta secretora/localización de proteínas; análisis de la vía de transducción de señal; estudios de ARN splicing
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Kit de ensayo |
| Objetivo | Luciferasa, luciferasa de luciérnaga |
| Cantidad | Kit para 1000 reacciones |
| Contenido y almacenamiento | • Tampón de ensayo Flash de luciérnaga, 5 ml, almacenar a 4 °C • D-luciferina, 3 mg, almacenar a 4 °C • Tampón de lisis celular 2X, 6 ml, almacenar a temperatura ambiente Tras su recepción, almacenar el kit a 4 °C o almacenar los componentes individuales como se ha indicado con anterioridad. |
| ensayo | Enzima indicadora, ensayo de indicador de luciferasa |
| Células compatibles | Células de mamíferos |
| Método de detección | Bioluminiscente |
| Para utilizar con (equipo) | Luminómetro (microplaca) |
| Formato | Placa de 384 pocillos, placa de 96 pocillos |
| Tipo de etiqueta | Enzima etiquetada |
| Mostrar más |