Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Fast Blocking Buffer
Código de producto. p-4589209 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 ml
500 ml
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
13474289 500 ml 500 ml
13494289 100 ml 100 ml
2 options
Código de producto. 13474289
Marca: Thermo Scientific™ 37575
Optimice los sistemas de transferencia Western Blotting reduciendo tanto la señal de fondo como el tiempo de incubación en comparación con los agentes bloqueantes tradicionales con esta solución bloqueante lista para usar.
Optimice los sistemas de transferencia Western reduciendo tanto la señal de fondo como el tiempo de incubación en comparación con los agentes bloqueantes tradicionales con el tampón de bloqueo rápido Pierce Thermo Scientific™, una solución de bloqueo lista para usar.
Información adicional y pedidos en línea
El tampón de bloqueo rápido Pierce optimiza los protocolos Western blot al proporcionar un bloqueo consistente y de alta calidad para membranas de nitrocelulosa o PVDF en solo 5 minutos. Los pasos de bloqueo y sondeo con el tampón de bloqueo rápido evitan la unión inespecífica de anticuerpos de detección durante los pasos de sondeo, pero permite que se produzca una detección específica. El tampón de lavado rápido Pierce proporciona un lavado eficaz de la membrana después de la incubación con un anticuerpo primario y secundario para reducir de forma eficaz el tiempo total de lavado a 20 minutos (de los 90 minutos típicos). Estos dos tampones son compatibles con los sistemas de anticuerpos y biotina-avidina, así como con las membranas de nitrocelulosa y PVDF. El tampón de bloqueo proporciona un bloqueo rápido y eficaz en tan solo cinco minutos, al tiempo que produce resultados comparables a los bloqueadores tradicionales para Western blots.
Características destacadas:
  • Rápido – utilice ambos tampones para acortar el desarrollo del típico Western blot de más de 2 horas
  • Sencillo: el protocolo optimizado hace que el análisis de Western Blot sea más fácil que nunca
  • Fondo bajo – proporciona resultados comparables a los tampones clásicos de Western blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tampón de bloqueo
Concentración 1X
Para utilizar con (aplicación) Western blot
Forma física Líquido
Cantidad 500 ml