Learn More
Thermo Scientific™ EMCS (N-ε-malemidocaproyl-oxysuccinimide ester)
Código de producto. 10147783 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
10147783 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 10147783
Marca: Thermo Scientific™ 22308
Entrecruce aminas a sulfhidrilos con este entrecruzador de longitud media compuesto por grupos de éster NHS y maleimida en los extremos de un brazo espaciador alifático de 8 átomos (9,4A).
Thermo Scientific™ Pierce EMCS es un entrecruzador de amina a sulfhidrilo que contiene grupos reactivos de éster NHS y maleimida en los extremos opuestos de un brazo espaciador de longitud media (9,4 Å).
Características destacadas:
  • Grupos reactivos: Éster NHS y maleimida
  • Reactivo a grupos amino y sulfhidrilo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Reactividad química Amino-sulfhidrilo
Cleavable No
Descripción EMCS
Peso molecular 308.29
Pegilado No
Longitud del brazo del separador 9,4 Å
Contenido y almacenamiento Tras su recepción, almacenar desecado a 4 °C.
Permeabilidad celular Sí
Condiciones de envío Ambiente
Línea de productos Pierce
Método de etiquetado Etiqueta química
Tipo de enlace cruzado Heterobifuncionales
Fracción reactiva Maleimida, Éster NHS
Separador Corto (< 10 Å)
Formulario Polvo
Cantidad 50 mg
Solubilidad DMF, DMSO
Formato Estándar
Soluble en agua No
Tipo de producto Entrecruzador