Learn More
Thermo Scientific™ EMCH (N-ε-maleimidocaproic acid hydrazide)
Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Descripción
Thermo Scientific™ Pierce EMCH es un entrecruzador de maleimida e hidracida de longitud media para conjugar sulfhidrilos (cisteínas) a carbonilos (aldehído o cetonas, como las formadas por oxidación de carbohidratos de glicoproteína).
Características destacadas:
- Agente reactivo de sulfhidrilo y carbohidrato oxididado
- Acoplamiento covalente del grupo de hidracida de EMCH a las glicoproteínas y otros glicoconjugados después de la oxidación con metaperiodato de sodio
- Grupos reactivos: maleimida e hidracida
- Reactivo hacia: grupos sulfhidrilo y carbonilo (carbohidratos oxidados)
- Uso con EDC para reactividad hacia grupos carboxilo
Especificaciones
Especificaciones
| Reactividad química | Carbohidrato-Sulfhidrilo |
| Cleavable | No |
| Descripción | EMCH |
| Peso molecular | 339.29 |
| Pegilado | No |
| Longitud del brazo del separador | 11,8 Å |
| Contenido y almacenamiento | Tras su recepción, almacenar desecado a 4 °C. |
| Permeabilidad celular | Sí |
| Condiciones de envío | Ambiente |
| Línea de productos | Pierce |
| Mostrar más |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Título del producto
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction