Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ EDC, formato No-Weigh™
Código de producto. p-4531111 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
10 x 1 mg
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
10 MG
25 g
5 g
paquete de 10
15781819 10 x 1 mg paquete de 10
11844071 10 mg 10 MG
11851335 5 g 5 g
11861335 25 g 25 g
4 options
Código de producto. 15781819
Marca: Thermo Scientific™ A35391
Edge
Inmovilice o conjugue proteínas usando 1-etil-3-(3-dimetilaminopropil) carbodiimida (CAS 25952-53-8), un entrecruzador soluble en agua, carboxilo-a-amina.
El EDC Thermo Scientific™ Pierce es un entrecruzador carbodiimida soluble en agua que activa los grupos carboxilo para la reacción espontánea con aminas primarias, lo que activa la inmovilización de péptidos y la conjugación de proteínas hapteno-portador.
Los productos Thermo Scientific No-Weigh son reactivos especializados suministrados en formato prealicuotado. El envase prepesado ayuda a evitar la pérdida de reactividad del reactivo y la contaminación con el tiempo al minimizar la apertura y el cierre repetitivos del vial. El formato permite el uso de un vial fresco de reactivo cada vez, lo que elimina la molestia de pesar pequeñas cantidades de reactivo y reduce los problemas de estabilidad de los reactivos.
  • Grupo reactivo: Carbodiimida
  • Objetivo de reacción: activa los grupos carboxilo para que se conjuguen con grupos aminos (aminas primarias)
  • Varias estrategias de conjugación: obtenga una reacción de EDC solo con grupos objetivo o NHS o Sulfo-NHS para aumentar la eficacia de la reacción o estabilizar los intermedios activos para una reacción posterior con las aminas
  • Enlaces neutros: forma enlaces amida neutros entre carboxilos y aminas
  • Reactivo soluble en agua: añadir directamente a las reacciones en tampones fisiológicos acuosos
  • Subproductos de la reacción solubles: se eliminan fácilmente lavando con agua o ácido de dilución
  • Reactivo cristalino de alta pureza: se utiliza para crear derivados activados de alta calidad
Aplicaciones:
  • Conjugar grupos aminos y carboxilos entre péptidos y proteínas
  • Asociar haptenos con proteínas de transporte inmunogénicas (por ejemplo, fijar un péptido a la hemocianina de lapa californiana [KLH])
  • Inmovilizar antígenos peptídicos en anticuerpos purificados por afinidad
  • Crear compuestos de etiquetado reactivos a aminas activados por NHS
  • Entrecruzar proteínas con superficies o gránulos revestidos de carboxilo
  • Activar las nanopartículas con ésteres de Sulfo-NHS reactivos a aminas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Reactividad química Amino-carboxilo
Cleavable No
Descripción EDC
Peso molecular 191,7 de infrarrojo
Pegilado No
Longitud del brazo del separador 0,0 Å
Contenido y almacenamiento Tras su recepción, almacenar desecado a -20 °C.
Permeabilidad celular No
Condiciones de envío Hielo húmedo
Línea de productos No-Weigh, Pierce
Método de etiquetado Etiqueta química
Tipo de enlace cruzado Heterobifuncionales
Fracción reactiva Carbodiimida
Separador Corto (< 10 Å)
Formulario Polvo
Cantidad 10 x 1 mg
Solubilidad Agua
Formato Estándar, de un solo uso, de calidad superior
Soluble en agua Sí
Tipo de producto Entrecruzador
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Pierce EDC No-Weigh, 10 x 1 mg
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: N-dimethyl-N-(ethylcarbonimidoyl)-N-1,3-propanediamine