Descripción
El EDC Thermo Scientific™ Pierce es un entrecruzador carbodiimida soluble en agua que activa los grupos carboxilo para la reacción espontánea con aminas primarias, lo que activa la inmovilización de péptidos y la conjugación de proteínas hapteno-portador.
Características destacadas:
- Entrecruzador de longitud cero
- Numerosos conjugados químicos se pueden sintetizar a través de –COOH disponibles y grupos –NH2
- El enlace de amida formado proporciona un enlace neutral, que es ideal para preparar péptidos y antígenos
- La adición de sulfo-NHS (ref. 24510) mejora la reacción de acoplamiento en condiciones fisiológicas de pH
- Grupos reactivos: carbodiimida
- Reactivo a: grupos amino y carboxilo
Especificaciones
Especificaciones
| Reactividad química | Amino-carboxilo |
| Cleavable | No |
| Descripción | EDC |
| Peso molecular | 191,7 de infrarrojo |
| Pegilado | No |
| Longitud del brazo del separador | 0,0 Å |
| Contenido y almacenamiento | Tras su recepción, almacenar desecado a -20 °C. |
| Permeabilidad celular | No |
| Condiciones de envío | Hielo húmedo |
| Línea de productos | Pierce |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- EDC 1-ethyl-3-(3-dimethylaminopropyl)carbodiimide hydrochlor
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contém: 1,3-Propanediamine,N-(ethylcarbonimidoyl)-N,N-di methyl-, monohydrochloride