Learn More
Thermo Scientific™ DTME (dithiobismaleimidoethane)
Código de producto. 10371314 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
10371314 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 10371314
Marca: Thermo Scientific™ 22335
Entrecruce sulfhidrilos a sulfhidrilos (residuos de cisteína) con este entrecruzador largo y escindible compuesto por grupos maleimidos y un brazo espaciador de disulfuro de 11 átomos (13,3A).
Thermo Scientific™ Pierce DTME es un entrecruzador de maleimida de longitud media para la conjugación covalente reversible entre grupos sulfhidrilo (por ejemplo, cisteínas de proteínas o péptidos) mediante la reducción del enlace disulfuro en el centro del brazo espaciador.
Características destacadas:
  • Se puede escindir mediante agentes reductores
  • Grupos reactivos: maleimida (homobifunctional)
  • Reactivo a grupos sulfhidrilo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Reactividad química Sulfhidrilo-sulfhidrilo
Cleavable Por tioles
Descripción DTME
Peso molecular 312.36
Pegilado No
Longitud del brazo del separador 13,3 Å
Contenido y almacenamiento Tras su recepción, almacenar desecado a 4 °C.
Permeabilidad celular Sí
Condiciones de envío Ambiente
Línea de productos Pierce
Método de etiquetado Etiqueta química
Tipo de enlace cruzado Homobifuncionales
Fracción reactiva Maleimida
Separador Medio (de 10 a 30 Å)
Formulario Sólido
Cantidad 50 mg
Solubilidad DMF, DMSO
Formato Estándar
Soluble en agua No
Tipo de producto Entrecruzador
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • DTME (dithiobismaleimidoethane)
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Dithio-BisMaleimidoethane