Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ DMA Crosslinker
Código de producto. 10752725 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10752725 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 10752725
Marca: Thermo Scientific™ 20660
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Crosslink amines to amines with dimethyl adipimidate (CAS 14620-72-5); composed of imidoester groups and a 6-atom, membrane-permeable spacer arm.
Thermo Scientific™ Pierce DMA is dimethyl adipimidate, a membrane-permeable crosslinker that contains an amine-reactive imidoester group at each end of a 6-atom spacer arm.
Highlights:
  • Water-soluble
  • Reactive groups: imidoester (homobifunctional)
  • Reactive toward: amino groups
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Reactividad química Amine-to-Amine
Cleavable No
Descripción Pierce DMA
Formulación Dimethyl adipimidate-2HCl; powder-granule solid
Membrana permeable Yes
Peso molecular 245.15
Pegilado No
Suficiente para 4079mL of typical 1X (1mM) reaction solution, or approx. 500 uses at 2mg reagent per use
Longitud del brazo del separador 8.6
Cantidad 1 g
Solubilidad Agua