Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Direct Magnetic IP/Co-IP Kit
Código de producto. 12106500 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 kit
Tamaño de la unidad:
1 SET
12106500 1 kit 1 SET
1 options
Código de producto. 12106500
Marca: Thermo Scientific™ 88828
Conjugue cualquier anticuerpo o proteína en gránulos magnéticos y complejos de proteínas diana inmunoprecipitados (purificar por afinidad) sin interferencia de anticuerpos IP.
El kit IP/Co-IP magnético directo Thermo Scientific™ Pierce utiliza la química NHS para inmovilizar covalentemente anticuerpos IP en gránulos magnéticos para una inmunoprecipitación y coinmunoprecipitación eficaces.
La IP magnética con química NHS es cómoda y permite la inmovilización del anticuerpo IP de cualquier especie y subtipo sin las variaciones en la eficacia de acoplamiento observadas con la proteína A y la proteína G. El anticuerpo IP se une covalentemente para que las proteínas diana o los complejos de proteína co-IP puedan ser eluidos y analizados sin contaminación por anticuerpos. El kit contiene un protocolo optimizado y todos los tampones y reactivos necesarios para el acoplamiento de anticuerpos y IP de alto rendimiento o CO-IP mediante soportes magnéticos manuales o plataformas automatizadas como los instrumentos Thermo Scientific KingFisher.
Características destacadas:
  • IP libre de anticuerpos el anticuerpo se une irreversiblemente a los gránulos magnéticos, lo que resulta en una coelución insignificante de anticuerpos intactos o cadenas pesadas y ligeras con el antígeno purificado
  • Rápido Conjugación de anticuerpo completa e inmunoprecipitación en menos de 4 horas
  • Cómodo el kit IP/Co-IP contiene gránulos magnéticos y todos los tampones esenciales para una inmunoprecipitación óptima
  • Uso compatible con anticuerpos puede usarse con cualquier especie, clase o isotipo de anticuerpos
  • Baja adherencia no específica la superficie del gránulo está prebloqueada y todos los grupos de éster NHS no reaccionados están completamente cerrados
  • Compatible con protocolos acoplamiento de proteínas compatible con protocolos a los gránulos y la inmunoprecipitación se pueden realizar manualmente o por automatización (por ejemplo, instrumentos Thermo Scientific KingFisher)
  • Escalable use solo la cantidad de anticuerpo necesaria para un solo experimento de IP o para preparar una mayor cantidad de gránulos magnéticos de anticuerpo para múltiples experimentos
Incluye:
Gránulos magnéticos activados por NHS, tampón de lisis/lavado IP, tampón de elución, tampón de neutralización, tampón de enfriamiento, tampón de borato y tampón de carga de muestras
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Capacidad (métrico) 1 mL
Formulación Slurry: 10 mg/mL, 1% solids
Contenido y almacenamiento Suficiente para: 40 reacciones de IP con 25 µl de gránulos
• Gránulos magnéticos activados por NHS Pierce, 1 ml
• 2 tampones de lisis/lavado IP, 50 ml
• Tampón de elución, pH 2.0, 5 ml
• Tampón de muestras de marcadores, no reductor, (5X), 5 ml
• Tampón de neutralización, pH 8.5, 0,5 ml
• Tampón de borato 0,67 m, 1 ml 
• Paquete de tampón de borato BupH, 1 paquete
• Tampón de supresión, 25 ml
Almacenar a 4 °C.
ensayo Purificación por afinidad
Para utilizar con (equipo) Kingfisher™ Flex, soporte magnético
Línea de productos Pierce
Cantidad 1 kit
Para utilizar con (aplicación) Inmunoprecipitación (IP), «pull-down»
Objetivo Sin especificidad
Tipo Kit IP/Co-IP
Suficiente para 40 reacciones
Formato Kit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Pierce Direct Magnetic IP/Co-IP Kit
Signalwort
  • Peligro
Gefahrenkategorie
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Gefahrenhinweis
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
Sicherheitshinweis
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P311-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P331-NO provocar el vómito.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
  • P363-Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contém: Boric acid, Sodium tetraborate decahydrate, Hydrogen chloride, Dimethylacetamide, Sodium chloride, T
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.