Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Cypridina Luciferase Flash Assay Kit
Código de producto. p-4532159 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Cantidad:
Kit de 100 reacciones
Kit para 1000 reacciones
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 12385613
Marca: Thermo Scientific™ 16168
Analizar la actividad transcripcional de los elementos reguladores en los medios de cultivo de células de mamíferos y en el lisado de células completas con este kit de luciferasa de alta sensibilidad basado en flash.
El kit de ensayo flash de luciferasa de Cypridina Thermo Scientific™ Pierce proporciona a los investigadores un ensayo de alta sensibilidad para la actividad transcripcional de elementos reguladores en medios de cultivo celular de mamíferos y lisado celular completo.
Este kit de ensayo flash contiene reactivos para medir la actividad de luciferasa de Cypridina en medios de cultivo de células de mamíferos y lisados. Cuando se utiliza con los vectores de luciferasa de Cypridina de Thermo Scientific, el kit proporciona un sistema de ensayo bioluminiscente extremadamente sensible para la detección de secreción o intracelular de la actividad promotora o de la actividad de la vía. La luciferasa de Cypridina está altamente segregada en los medios de cultivo celular, lo que permite el control de células vivas de la actividad del indicador. La señal producida por Cypridina es considerablemente mayor que la señal de luciferasas de luciérnaga o de Renilla analizadas en condiciones similares.
Características destacadas:
  • Sensible: la alta sensibilidad permite la utilización de un número menor de células
  • Rentable: los ensayos sensibles dan como resultado un menor consumo de reactivos
  • Luciferasa segregada: permite ensayos en tiempo real y estudios cinéticos sin destruir células
  • Ideal para la cotransfección: utiliza un sustrato diferente al de las luciferasas de Renilla, Gaussia o luciérnaga
  • Compatible: reactivos de ensayo compatibles con otras luciferasas de Cypridina o de Vargula
  • Ahorro de tiempo: los ensayos que utilizan luciferasas segregadas requieren una manipulación mínima de las muestras
  • Fácilmente automatizable: compatible con la detección de alto rendimiento
  • Práctico: contiene un tampón de lisis celular universal y reactivos de ensayo flash optimizados
  • Seguro: permite realizar ensayos no radioactivos
Incluye:
Tampón de lisis celular, tampón de reacción y sustrato
Requiere:
Luciferasa de Cypridina y luminómetro u otro instrumento capaz de controlar la luminiscencia, como los lectores de microplacas Luminoskan Ascent y Varioskan Flash de Thermo Scientific.
Recomendada para:
Estudios promotores para analizar los elementos reguladores en cis y los factores de la transacción; cribaje de medicamentos; cribaje de ARNip y ARNmi; ensayos multiplex para estudiar efectos inespecíficos; ensayos de transmisión de ruta secretora/localización de proteínas; análisis de la vía de transducción de señal; estudios de ARN splicing
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Kit de ensayo
Objetivo Luciferasa, cipridina luciferasa
Cantidad Kit de 100 reacciones
Contenido y almacenamiento • Tampón de ensayo Flash cipridina, 5 ml, almacenar a 4 °C
• Vargulina (1X), 5 µl, almacenar a -20 °C
• Tampón de lisis celular 2X, 6 ml, almacenar a temperatura ambiente
Tras su recepción, almacene el kit a -20 °C o almacene los componentes individuales como se ha indicado con anterioridad.
ensayo Enzima indicadora, ensayo de indicador de luciferasa
Células compatibles Células de mamíferos
Método de detección Bioluminiscente
Para utilizar con (equipo) Luminómetro (microplaca)
Formato Placa de 384 pocillos, placa de 96 pocillos
Tipo de etiqueta Enzima etiquetada
Propiedades de sustrato Sustrato químico
Técnica Quimioluminiscencia mejorada
Tipo de sustrato Sustrato de luciferasa
Línea de productos Pierce
Sustrato Vargulina (cipridina luciferina)