Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Cypridina-Firefly Luciferase Dual Assay Kit
Código de producto. p-4532161 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
Kit de 100 reacciones
Kit para 1000 reacciones
Tamaño de la unidad:
cada uno
12201662 Kit de 100 reacciones cada uno
12201672 Kit para 1000 reacciones cada uno
2 options
Código de producto. 12201662
Marca: Thermo Scientific™ 16183
Detectar simultáneamente la actividad de luciferasa intracelular de Cypridina y de luciérnaga roja en lisados de células completas de mamíferos.
El kit de ensayo doble de luciferasa de Cypridina y de luciérnaga de Thermo Scientific™ proporciona los reactivos necesarios para detectar simultáneamente la actividad de luciferasa intracelular de Cypridina y de luciferasa roja en lisados de células completas de mamíferos.
El kit de ensayo doble de luciferasa de luciérnaga y de Cypridina de Pierce es un ensayo altamente sensible que permite la detección simultánea de la actividad de luciferasa de Cypridina y de luciérnaga roja. La luciferasa de Cypridina actúa como indicador experimental con luciérnaga roja constitutivamente activa como control de normalización. Esta combinación de indicador y control permite la monitorización simultánea de las actividades de luciferasa de indicador y control experimentales en un ensayo de lectura única sin necesidad de añadir dos pasos de reactivos de sustrato o de enfriamiento. La solución de trabajo del ensayo contiene sustratos para ambas luciferasas, y las reacciones se producen simultáneamente con la cinética de tipo flash. Las señales luminiscentes resultantes son resolubles espectralmente mediante filtros. En una sola muestra, los investigadores pueden analizar la actividad transcripcional de los elementos reguladores, las vías de transducción de señales y los efectos de los activadores o inhibidores.
Características destacadas:
  • Simultáneo: detección concurrente, basada en filtros, separada por longitud de onda de dos actividades de luciferasa
  • Sensible: medida de las actividades de la luciferasa de Cypridina azul brillante y la luciferasa de luciérnaga roja en la misma muestra
  • Rápido: no se requiere el paso de enfriamiento, a diferencia de los ensayos dobles secuenciales tradicionales
  • Multiplex: capaz de cuantificar dos actividades celulares en la misma muestra
Incluye:
Tampón de lisis celular, tampón de reacción y sustratos Vargulina y D-luciferina
Requiere:
Indicadores de luciferasa de Cypridina y de luciérnaga roja; filtros en los intervalos de 425 a 525 nm para luciferasa de Cypridina y de 615 a 675 nm para luciferasa de luciérnaga roja. Luminómetro u otro instrumento capaz de controlar la luminiscencia, como los lectores de microplacas Luminoskan Ascent y Varioskan Flash y de Thermo Scientific; inyector necesario para evaluar más de 24 pocillos a la vez.
Recomendada para:
Estudiar dos elementos normativos al mismo tiempo; controlar dos vías de señalización simultáneamente; permitir el estudio de más de un blanco por pantalla (p. ej., efectos inespecíficos)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Kit de ensayo
Objetivo Luciferasa, cipridina luciferasa
Suficiente para 100 ensayos de luciferasa doble
Cantidad Kit de 100 reacciones
Contenido y almacenamiento Suficiente para: 100 ensayos de luciferasa dual en pocillos de microplaca
• Tampón de ensayo dual cipridina-luciérnaga, 5 ml (almacenar a 4 °C)
• Vargulina 100X, 50 μl (almacenar a -20 °C)
• D-luciferina, 3 mg (almacenar a 4 °C)
• Tampón de lisis celular de luciferasa (2X), 6 ml (almacenar a temperatura ambiente)
Tras su recepción, almacenar el kit a -20 °C o almacenar los componentes individuales como se ha indicado con anterioridad.
ensayo Enzima indicadora, ensayo de indicador de luciferasa
Células compatibles Células de mamíferos
Método de detección Bioluminiscente
Para utilizar con (equipo) Luminómetro (microplaca)
Formato Placa de 384 pocillos, placa de 96 pocillos
Tipo de etiqueta Enzima etiquetada
Propiedades de sustrato Sustrato químico
Técnica Quimioluminiscencia mejorada
Tipo de sustrato Sustrato de luciferasa
Línea de productos Pierce
Sustrato Vargulina (cipridina luciferina), D-luciferina