Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Copper Coated High Capacity Plates
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Estas placas recubiertas de cobre Pierce son ideales para analizar proteínas de fusión marcadas con polihistidina mediante métodos basados en ELISA. Las proteínas que contienen una sucesión de varios restos de histidina en el extremo amino o carboxilo tienen una fuerte afinidad de unión a los metales, como el cobre. Aunque el cobre es menos discriminatorio en su especificidad de unión que el níquel, la mayor capacidad de unión de estas placas es ideal para aplicaciones de cribado de alto rendimiento que necesitan una sensibilidad mejorada y un mayor rango dinámico.
Las características de las placas de alta capacidad de unión recubiertas de cobre incluyen:
• Proteínas cuantitativas previamente indetectables marcadas con histidina
• Rango dinámico más amplio con una capacidad cuatro veces mayor que la placa recubierta de quelato de níquel normal
• El quelato de cobre proporciona una mayor capacidad de unión que el níquel
• El límite de detección es de 0,1 pg de proteína de fusión marcada con polihistidina por pocillo
• Prebloqueadas para la máxima comodidad
Nota: Las placas recubiertas de cobre se utilizan con proteínas purificadas marcadas con His. Los lisados celulares típicos contienen proteínas no marcadas con His que pueden unirse al cobre, lo que puede reducir la capacidad de unión y las relaciones señal-ruido. Para lisados celulares, utilice placas recubiertas de níquel Thermo Scientific Pierce.
Especificaciones
Especificaciones
| Propiedad de unión | Alta capacidad, afinidad |
| Formato | Estándar |
| Contenido y almacenamiento | Almacénelas a 4 °C en bolsas sin abrir. Una vez abiertas, guarde las placas sin utilizar en una bolsa resellable con desecante a 4 °C. |
| Método de detección | Quimioluminiscencia |
| Envase | 5 placas |
| Línea de productos | Pierce |
| Color | Blanco |
| Tipo de producto | Microplaca |
| Material | Poliestireno |
| N.° de pocillos | 96 |
| Mostrar más |