Descripción
El conjunto de preparación para ensayos de proteínas Thermo Scientific™ Compat-Able elimina las sustancias interferentes de las muestras de ensayos de proteínas para que sean compatibles con los ensayos BCA y Bradford.
Características destacadas:
Eliminar incompatibilidades: elimina casi cualquier sustancia que interfiera con los ensayos de proteínas colorimétricas: sales, detergentes, desnaturalizantes, agentes reductores e incluso tampón de muestra IEF
Rápido y sencillo: prepare muestras en menos de 10 minutos con cuatro sencillos pasos
Práctico: el juego de reactivos es más fácil de usar que los reactivos caseros de precipitación con TCA o acetona, lo que produce resultados más consistentes
Escalable: el método de microcentrífuga se puede escalar fácilmente a volúmenes de tubo de centrífuga más grande para necesidades especiales
Validado: está probado y se ofrece junto con los kits de ensayo de proteínas Coomassie Plus y BCA; el protocolo integra procedimientos de control y normalización
Incluye:
El juego contiene dos reactivos embotellados (reactivo 1 y reactivo 2); los kits completos contienen el juego de reactivos más los componentes del ensayo de proteínas correspondiente
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Suficiente para: Tratamiento de hasta 500 muestras de análisis de proteínas y realización de 630 ensayos de tubos o 3160 ensayos de microplacas • Reactivo Compat-Able 1, 250 ml • Reactivo Compat-Able 2, 250 ml • Reactivo de ensayo Coomassie Plus Pierce, 950 ml • Ampollas de patrón de albúmina, 2 mg/ml, 10 x 1 ml |
| Descripción | Kits de ensayo de proteínas Coomassie Plus Compat-Able |
| ensayo | Ensayo de Bradford |
| Método de detección | Colorimétrico |
| Línea de productos | Compat-Able |
| Tipo de producto | Ensayo de cuantificación de proteínas |
| Especificidad | Sin especificidad |
| Suficiente para | 630 ensayos en tubo o 3160 ensayos en microplaca |
| Para utilizar con (aplicación) | Absorbencia, detección basada en solución, eliminación de incompatibilidades |
| Para utilizar con (equipo) | Espectrofotómetro, lector de microplacas |
| Mostrar más |