Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Protein A/G Coated Plate IP Kit
Código de producto. 10341544 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 kit
Tamaño de la unidad:
1 set
10341544 1 kit 1 set
1 options
Código de producto. 10341544
Marca: Thermo Scientific™ 45350
Realice ensayos de inmunoprecipitación sin resinas, microesferas, centrifugación o imanes utilizando estreptavidina recubierta o microplacas de 96 pocillos de proteína A/G.
Los kits de IP con placas revestidas Thermo Scientific™ Pierce permiten realizar experimentos de inmunoprecipitación en microplacas de 96 pocillos.
Kits de microplacas revestidas para inmunoprecipitación que agilizan el proceso de múltiples muestras y evitan las tediosas labores de pipeteo, centrifugado y separación de resinas de afinidad granuladas en tubos de microcentrífuga individuales tradicionales. La inmunoprecipitación se realiza utilizando microplacas revestidas de 96 pocillos en lugar de resina de agarosa granulada. El formato de las placas permite procesar más muestras y más rápidamente. El kit de placa revestida de proteína A/G se puede utilizar para inmunoprecipitación con cualquier anticuerpo que se una a proteínas A o G. El kit de placa revestida de estreptavidina es para inmunoprecipitación con anticuerpos IP biotinilados.
Características destacadas:
  • Las placas recubiertas de alta calidad listas para su uso proporcionan una gran capacidad y consistencia
  • Alojan volúmenes de anticuerpos y muestras comparables con los métodos basados en tubos
  • Recuperan fácilmente las muestras inmunoprecipitadas para su análisis posterior
  • Las placas recubiertas son placas de tiras de 96 pocillos, para experimentos cómodos que requieren solo una placa parcial
  • Incluyen instrucciones sencillas, incluido explicaciones detalladas de los controles apropiados
  • Dos kits disponibles, adecuados para la mayoría de tipos de anticuerpos comunes (subclases IgG de ratón, conejo, humano y cabra) o cualquier anticuerpo biotinilado o proteína cebo
Ventajas del formato de la placa:
  • Ideal para el procesamiento simultáneo de varias muestras y para el control de sus condiciones
  • Permite un lavado más rápido, fácil y profundo que con los métodos IP de tubo / resina tradicionales
  • Utiliza herramientas ELISA comunes y prácticas (pipetas multicanal y lavado de placas)
  • No es necesario abrir ni cerrar tubos, ni centrifugar
Kit de proteína A/G (n.º de pieza 45350)
  • Une todas las subclases de IgG humana; IgM, IgA (débil) e IgE humana; y todas las subclases de IgG de ratón
  • Ofrece una mayor unión para anticuerpos monoclonales de ratón en comparación con la proteína A o proteína G por sí solas
  • Sin dependencia del pH al unir los IgG, lo que proporciona condiciones de unión más flexibles
Kit de estreptavidina (n.º de pieza 45360)
  • Se utiliza en combinación con anticuerpos biotinilados, lo que resulta en preparaciones de IP y CO-IP libres de fragmentos de anticuerpos interferentes
  • Contiene tampón bloqueante de biotina para minimizar la unión endógena de biotina
Incluye:
Placas de tiras revestidas de 96 pocillos, placas de tiras no revestidas de 96 pocillos, paquete de PBS, solución de detergente, tampón de elución, tampón de neutralización y cinta sellante
Recomendada para:
Inmunoprecipitación rápida y sin problemas de múltiples muestras y sus controles; Inmunoprecipitación cuando se prefiere el uso de herramientas y técnicas basadas en placas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 2 plates
Descripción Kit de IP con placa revestida de proteína A/G Pierce
Contenido y almacenamiento Suficiente para: Ensayo de 48 muestras con controles o 192 reacciones IP totales
• Dos placas de tiras de 96 pocillos recubiertas de proteína A/G
• Dos placas de tiras de 96 pocillos sin revestimiento (blancas)
• Un paquete de PBS (hace 500 ml)
• Seis soluciones de detergente Surfact-Amps X-100 de 10 ml
• Tampón de elución de 50 ml (pH 2,8)
• Tampón de neutralización de 12 ml
• 18 hojas de cinta de sellado para placas de 96 pocillos
Almacenar a 4 °C.
ensayo Purificación por afinidad
Para utilizar con (equipo) Mezclador de microplaca
Línea de productos Pierce
Cantidad 1 kit
Para utilizar con (aplicación) Inmunoprecipitación (IP)
Objetivo Sin especificidad
Tipo Kit IP
Suficiente para 192 muestras
Formato Kit