Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA intracelular multiespecie PARP (escindida), infrarrojo cercano
Código de producto. 11577950
Change view
Click to view available options
Cantidad:
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
11577950 96 pruebas cada uno
1 options
Código de producto. 11577950 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor 62224
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Kit de ELISA intracelular
Los kits de detección de infrarrojo cercano de ELISA intracelular multiespecie PARP escindida proporcionan un método sencillo y práctico para cuantificar las proteínas intracelulares en células enteras. Principio del método Este kit permite la detección simultánea de la proteína modificada postranslacionalmente (PTM) y la proteína no modificada correspondiente, o dos objetivos diferentes dentro del mismo pocillo. La detección simultánea de objetivos en un pocillo de ELISA elimina la variabilidad causada por las diferencias en la placa celular. Los niveles de expresión de la(s) proteína(s) se controlan mediante anticuerpos primarios específicos de los objetivos y los correspondientes anticuerpos secundarios conjugados con Thermo Scientific DyLight de infrarrojo cercano específicos de la especie. La activación o inactivación relativa de las proteínas se determina como una relación de los niveles de proteínas modificadas con respecto a la proteína no modificada correspondiente medida con un anticuerpo específico de modificación y un anticuerpo contra la proteína no modificada, respectivamente. Validación rigurosa Cada lote fabricado de este kit ELISA se somete a pruebas de calidad para determinar criterios tales como sensibilidad, especificidad, precisión y consistencia entre lotes. Consulte el manual para obtener más información sobre la validación.
La poli ADP-ribosa polimerasa (PARP) utiliza nicotinamida adenina dinucleótido (forma oxidada) NAD como sustrato para catalizar la transferencia de ADP-ribosa a una variedad de aceptores de proteínas nucleares. La proteólisis de PARP a su fragmento de 85 kDa estable es un marcador temprano de muerte celular programada (apoptosis) y está mediada por la proteína caspasa CPP32. La escisión ocurre entre Adp216 y Gly217, un sitio en PARP conservado entre especies.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso P09874
Descripción Pierce Cleaved PARP Near Infrared In-Cell ELISA Kit
Conjugado no conjugado
Formato del kit de inmunoensayo Kit multicomponente con conjugados fluorescentes
Tipo de producto Kit de ELISA
Tipo de muestra Sobrenadante
Suficiente para 96 pocillos de microplacas de células cultivadas a lo largo de la noche
Especies diana Humano
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas fluorescente
ID de gen (Entrez) 142
Símbolo de gen ADPRT,ADPRT 1,ADPRT1,ARTD1,PARP,PARP-1,PPOL,pADPRT-1
Contenido del kit Tampón bloqueante, Solución salina tamponada con Tris 20X, Surfact-Amps 20, Surfact-Amps X-100, IgG de cabra antiratón (H+L) DyLight™ 680, IgG de cabra anticonejo (H+L) DyLight800, Conjunto de sellos para placas finas, Componentes incluidos únicamente en los kits específicos objetivo: anticuerpo #1 y anticuerpo #2
Etiqueta o tinte DyLight™ 680, DyLight™ 800
Cantidad 96 pruebas
Estado normativo RUO
Volumen de muestra Sobrenadante, 10 000 células
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo Humano
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 24 h