Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA intracelular multiespecie de caspasa 3 (escindida), colorimétrico
Descripción
El kit de detección colorimétrica de ELISA intracelular multiespecie de caspasa 3 escindida proporciona un método sencillo y para cuantificar las proteínas intracelulares en células enteras. Principio del método para realizar el ensayo, las células son primero chapadas, tratadas y fijadas. La expresión de las proteínas de interés se monitoriza en pocillos de una microplaca utilizando anticuerpos primarios específicos (consulte la sección Información importante del producto para consultar los anticuerpos incluidos en cada kit) y un reactivo de detección conjugado con peroxidasa de rábano picante (HRP). El kit se suministra con una tinción de células completas para controlar las diferencias en placa de las células, lo cual es importante al medir los niveles relativos de una proteína con diferentes tratamientos o evaluar su forma de modificación postranslacional (PTM). Después de la tinción, los resultados se analizan normalizando los valores de absorbancia (actividad de HRP) al número de células, que se ajusta a las diferencias de placas celulares entre los pocillos. Validación rigurosa Cada lote fabricado de este kit ELISA se somete a pruebas de calidad para determinar criterios tales como sensibilidad, especificidad, precisión y consistencia entre lotes. Consulte el manual para obtener más información sobre la validación.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | P42574 |
| Descripción | Kit de ELISA intracelular de caspasa 3 escindida Pierce, colorimétrico |
| Conjugado | Peroxidasa de rábano picante (HRP) |
| Formato del kit de inmunoensayo | Kit multicomponente con conjugado de HRP |
| Tipo de producto | Kit de ELISA |
| Tipo de muestra | Sobrenadante |
| Suficiente para | 96 pocillos de microplacas de células cultivadas a lo largo de la noche |
| Especies diana | Humano |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | 836 |
| Mostrar más |