Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Classic IP Kit
Código de producto. 10280244 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 kit
Tamaño de la unidad:
cada uno
10280244 1 kit cada uno
1 options
Código de producto. 10280244
Marca: Thermo Scientific™ 26146
Realice ensayos de inmunoprecipitación tradicionales con facilidad utilizando partículas de proteína A/G agarosa de alta calidad, columnas de centrifugación para microcentrífuga y tampones.
El kit de inmunoprecipitación Thermo Scientific™ Pierce Classic utiliza partículas de proteína A/G agarosa de alta calidad y columnas de centrifugación para microcentrífugas para efectuar ensayos tradicionales de inmunoprecipitación con facilidad.
El kit de IP Classic contiene todos los reactivos, cubetas de centrifugación y tubos de recogida necesarios para llevar a cabo experimentos de inmunoprecipitación (IP) con éxito. El kit utiliza resina de afinidad de la proteína A/G agarosa de alta capacidad para unir con eficacia las principales especies y subclases de anticuerpos de IP. El tampón de elución IgG incluido proporciona una recuperación de complejos anticuerpo-antígeno más suave y menos desnaturalizante que el método tradicional de ebullición en tampón de muestra reductor para SDS-PAGE, y permite utilizar más variedad de métodos para los análisis subsiguientes. El formato de columna de centrifugación para microcentrífuga garantiza la eficacia del lavado y la separación de las muestras de la resina de afinidad de agarosa granulada.
Al igual que los métodos de IP tradicionales, el protocolo de IP Classic Pierce comprende la formación de complejos de anticuerpo-antígeno en una solución de muestra y la captura posterior de dicho complejo en una proteína de unión a IgG que se une de forma covalente a la resina de agarosa granulada (proteína A/G agarosa). Tras el lavado para eliminar los componentes no unidos (supuestamente no deseados) de la muestra, el antígeno y el anticuerpo se recuperan de la resina granulada mediante el tampón de elución suministrado con el kit. Todo el procedimiento se realiza en una columna de centrifugación para microcentrífuga, que permite separar totalmente las soluciones de la resina de agarosa después de una corta centrifugación.
Características destacadas:
  • Uniformidad de ensayos: las columnas de centrifugación eliminan la pérdida de resina, mejoran la recuperación de muestras y garantizan una separación eficaz de la resina.
  • Protocolo sencillo: inmunoprecipite (IP) las proteínas diana a partir de lisados crudos en solo cuatro sencillos pasos.
  • Rápido: complete un experimento entero de inmunoprecipitación en menos de una hora.
  • Económico: reutilice la resina dela proteína A/G-agarosa para futuras inmunoprecipitaciones.
  • Completo: el kit incluye un reactivo de lisis celular compatible y suficientes componentes para realizar al menos 50 experimentos de inmunoprecipitación.
Incluye:
Proteína A/G Agarosa Plus Pierce, tampón de lisis/lavado, tampón de acondicionamiento, solución salina tamponada con Tris, tampón de elución, tampón de muestra con marcador Lane, resina de agarosa para control, columnas de centrifugación y tubos de recogida
Recomendada para:
Experimentos de inmunoprecipitación rutinarios y tradicionales; Inmunoprecipitación para análisis en condiciones no reductoras
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Suficiente para: Al menos 50 reacciones de inmunoprecipitación con 10 µl de resina
• Proteína A/G Plus-agarosa, 0,55 ml
• Tampón de lisis/lavado para IP, 2 × 50 ml
• Tampón acondicionador (100x), 5 ml
• Solución salina tamponada con Tris (20x), 25 ml
• Tampón de elución, 50 ml
• Tampón de muestras de marcadores para carriles (5x), 5 ml
• Resina de agarosa de control, 2 ml
• Columnas de centrifugación y tubos de recogida
Almacenar a 4 °C.
ensayo Purificación por afinidad
Para utilizar con (equipo) Microcentrífuga
Línea de productos Pierce
Cantidad 1 kit
Para utilizar con (aplicación) Inmunoprecipitación (IP)
Objetivo Sin especificidad
Tipo Kit IP
Suficiente para 50 reacciones
Formato Kit
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Pierce Classic IP Kit
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
  • P403+P235-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Sodium chloride, ethanol