Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Chicken IgY Purification Kit
Código de producto. 10006433 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 l
5 l
Tamaño de la unidad:
1 set
10006433 1 l 1 set
10559673 5 l 1 set
2 options
Código de producto. 10006433
Marca: Thermo Scientific™ 44918
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Purifique anticuerpos de pollo a partir de la yema de huevo de gallina con un exclusivo reactivo de deslipidación y de precipitación para el aislamiento selectivo de la fracción IgY.
Los kits de purificación de IgY de pollo Thermo Scientific™ Pierce purifican anticuerpos de pollo a partir de yema de huevo mediante un exclusivo reactivo de deslipidación para separar las proteínas de los lípidos y un reactivo de precipitación para el aislamiento selectivo de la fracción IgY.
El kit de purificación de IgY es sencillo y fácil de usar. Tras el aislamiento de la yema con el separador de huevo suministrado, los lípidos se eliminan de forma eficaz mediante incubación y centrifugación en el reactivo de deslipidación Pierce. Este primer reactivo también es eficaz como solución de conservación, y permite la recolección y conservación de varias yemas para su extracción simultánea en una fecha posterior. Tras la adición del reactivo de precipitación de IgY Pierce especializado y la subsiguiente centrifugación, se obtiene un sedimento casi puro de IgY intacta, que se disuelve fácilmente en una solución salina tamponada con fosfato (PBS) u otro tampón de conservación. La IgY purificada se puede usar en métodos de inmunodetección o purificación específica de antígenos sin la interferencia de lípidos.
Características destacadas:
  • Rentable: purifica el doble de IgY por huevo que otros reconocidos kits, lo que supone un menor coste por miligramo de IgY purificada.
  • Alta pureza: el método produce un anticuerpo de pollo con una pureza del 85 al 95 % (según el análisis SDS-PAGE).
  • Facilidad de uso: un sencillo método de precipitación purifica la IgY de pollo sin necesidad de utilizar columnas de afinidad.
  • Protocolo flexible: los huevos se pueden recolectar y almacenar rápidamente en un tampón para su posterior purificación.
  • Comodidad: utilice los huevos directamente del refrigerador; no es necesario atemperarlos a temperatura ambiente.
Incluye:
Separador de huevo, reactivo de deslipidación y reactivo de precipitación de IgY.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Kit de purificación de IgY
Línea de productos Pierce
Tipo de columna Precipitación
Formato Kit, frasco
Diana de purificación Anticuerpo IgY
Contenido y almacenamiento Suficiente para: Purificación de la IgY de pollo de 5 yemas de huevo
• Reactivos de deslipidación de 500 ml
• Reactivo de precipitación de IgY de 500 ml
• 1 separador de huevo
Almacenar a 4 °C.
Cantidad 1 l