Learn More
Thermo Scientific™ CA(PEG)4 Carboxy-PEG-Amine Compound
Código de producto. 10220064 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
Código de producto. 10220064
Marca: Thermo Scientific™ 26120
CA(PEG)n: aminoácidos pegilados de la forma carboxi-PEG-amina; con entre 4 y 24 unidades de polietilenglicol; para aplicaciones de pegilación superficial y molecular.
Los compuestos Thermo Scientific™ Pierce CA(PEG)n son aminoácidos pegilados de la forma carboxi-PEG-amina, donde n equivale a entre 4 y 24 unidades de polietilenglicol, y son útiles para diversas aplicaciones de pegilación superficial y molecular.
CA(PEG)n es la abreviatura de un conjunto de compuestos que tienen espaciadores de polietilenglicol (PEG) con extremos carboxi (-COOH) y amino (-NH2). Las moléculas sin ramificación, hidrófilas y de longitud discreta tienen la forma de carboxi-PEGn-amina, donde el subíndice “n” denota 4, 8, 12 o 24 unidades de etilenglicol. El carboxilo y la amina primaria de cada compuesto proporcionan objetivos específicos para el entrecruzamiento y otros métodos de conjugación, por lo que estos compuestos son útiles como reactivos de PEGilación.
Características destacadas:
  • Incluye reactivos de pegilación completamente caracterizados con longitudes de cadena de PEG definidas; moléculas de peso molecular discreto para un rendimiento con resultados coherentes en las aplicaciones de modificación de proteínas.
  • Se proporciona como una serie de 4, 8, 12 y 24 unidades de etilenglicol, lo que permite optimizar los procedimientos de modificación para una aplicación específica, manteniendo al mismo tiempo todos los beneficios asociados con la PEGilación de proteínas
  • El espaciador PEG ofrece ventajas únicas, como una mayor estabilidad, una menor tendencia a la acumulación y una menor inmunogenicidad.
  • Permite el etiquetado específico del sitio o el entrecruzamiento con aminas primarias o grupos carboxilo en proteínas o superficies
  • Gracias a unas instrucciones fáciles de seguir la probabilidad de resultados satisfactorios aumenta.
Información para pedidos:
Nombres alternativos: Aminoácido-dPEG; aminoácido-PEG-carboxílico; carboxi-PEO-amina
Compatibles con:
Compuestos de metil-PEG-amina, MA(PEG)n; otros tipos de reactivos de PEGilación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Reactividad química cetona
Contenido y almacenamiento Almacenar desecado a 4 °C. Se envía a temperatura ambiente
Tipo de etiqueta Grupos conjugantes, polietilenglicol (PEG)
Fracción reactiva Amina, ácido carboxílico, amina primaria
Separador 4 unidades de etilenglicol
Formulario Polvo
Cantidad 100 mg
Solubilidad Agua
Tipo de producto Compuesto de aminas