Learn More
Thermo Scientific™ BS2G-d0 (bis(sulfosuccinimidyl) glutarate-d0)
Código de producto. 11881245 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
11881245 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 11881245
Marca: Thermo Scientific™ 21610
Entrecruce aminas con aminas con estos pares pesados (deuterados) y ligeros de un entrecruzador de éster NHS de 7,7 A para el análisis por espectrometría de masas de las interacciones de las proteínas.
Los reactivos Thermo Scientific™ Pierce BS2G-d0/d4 forman un conjunto de variedades de masa pesada (deuterada) y ligera de un entrecruzador corto y reactivo a la amina que facilita la identificación de péptidos entrecruzados mediante espectrometría de masas.
Características destacadas:
  • Entrecruzador con pocillos, de alta pureza, etiquetado con deuterio y su análogo que contiene hidrógeno
  • Instrucciones editadas por un experto en el campo del entrecruzamiento y la estrategia de MS
  • El par de reactivos a base de suberato y glutarato proporciona una opción de “regla molecular” para estudiar distancias intermoleculares e intramoleculares y obtener información estructural, algo imposible de conseguir con un solo reactivo.
  • Eficaz y práctico: requiere solamente algunos microgramos de proteína; una alternativa excelente al NMR o a los métodos basados en cristalografía de rayos X que requieren grandes cantidades de proteína, solventes especiales o formación de cristales.
  • Grupos reactivos: Éster de sulfo-NHS (homobifuncional)
  • Reactivo a: Grupos aminos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Reactividad química Amina-amina
Cleavable No
Descripción BS2G-d0
Peso molecular 530.35
Pegilado No
Longitud del brazo del separador 7,7 Å
Contenido y almacenamiento Tras su recepción, almacene el producto entre 4 y 8 °C.
Permeabilidad celular No
Condiciones de envío Ambiente
Línea de productos Pierce
Método de etiquetado Etiqueta química
Tipo de enlace cruzado Homobifuncionales
Fracción reactiva Éster Suffo-NHS
Separador Corto (< 10 Å)
Formulario Polvo
Cantidad 10 mg
Solubilidad Agua
Formato Estándar
Soluble en agua Sí
Tipo de producto Entrecruzador