Learn More
Thermo Scientific™ BM(PEG)3 (1,11-bismaleimido-triethyleneglycol)
Código de producto. 10750815 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. 10750815
Marca: Thermo Scientific™ 22337
Entrecruce sulfhidrilos a sulfhidrilos (residuos de cisteína) con este entrecruzador largo, pegilado, soluble en agua compuesto por grupos maleimidos y un brazo espaciador PEG de tres unidades (17,8 A).
BM(PEG)3 Thermo Scientific™ Pierce es un entrecruzador pegilado con la forma maleimida-PEG-maleimida para la conjugación entre grupos sulfhidrilo (por ejemplo, cisteínas) a través de un brazo espaciador de polietilenglicol (PEG) de tres unidades (17,8 Ås).
Características destacadas:
  • Entrecruzador homobifuncional largo, sulfhidril-reactivo
  • Soluble en agua
  • El espaciador de polietilenglicol (PEG) proporciona una mayor solubilidad en agua, reduciendo el potencial de precipitación causada por el entrecruzamiento
  • Ideal para conjugaciones de moléculas pequeñas o péptidos
  • Grupos reactivos: maleimida (homobifunctional)
  • Reactivo a grupos sulfhidrilo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Reactividad química Sulfhidrilo-sulfhidrilo
Cleavable No
Descripción BM(PEG)3
Peso molecular 352.34
Pegilado Sí
Longitud del brazo del separador 17,8 Å
Contenido y almacenamiento Tras su recepción, almacenar desecado a 4 °C.
Permeabilidad celular No
Condiciones de envío Ambiente
Línea de productos Pierce
Método de etiquetado Etiqueta química
Tipo de enlace cruzado Homobifuncionales
Fracción reactiva Maleimida
Separador Medio (de 10 a 30 Å)
Formulario Sólido
Cantidad 50 mg
Solubilidad Agua
Formato Estándar
Soluble en agua Sí
Tipo de producto Entrecruzador
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • BM(PEG)3 (1,11-bismaleimido-triethyleneglycol)
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: BM(PEG)3