Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Biotin-Fluorescein Conjugate
Código de producto. 10752905 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 MG
10752905 5 mg 5 MG
1 options
Código de producto. 10752905
Marca: Thermo Scientific™ 22030
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Biotina purificada y BSA biotinilada, HRP, AP o FITC para su uso como controles o para amplificar la señal en IHC mediante el complejo avidin-biotina (ABC).
Las proteínas biotiniladas Thermo Scientific™ Pierce incluyen peroxidasa de rábano picante marcada con biotina (B-HRP), fosfatasa alcalina (B-AP) y fluoresceína (B-FITC) para su uso como controles o amplificación de señal en IHC mediante técnicas del complejo de avidin-biotina (ABC).
El HRP biotinilado y el AP biotinilado se utilizan con mayor frecuencia en inmunohistoquímica (IHC) para amplificar la señal de anticuerpos primarios biotinilados mediante el método de tinción ABC. La fluoresceína biotinilada (FITC) no puede utilizarse para polimerizar y amplificar la señal en el mismo grado que las enzimas biotiniladas porque cada molécula de fluor está marcada con una sola molécula de biotina. Sin embargo, la variante fluorescente de la tinción ABC tradicional es posible con esta molécula única.
Características destacadas:
  • Enzimas biotiniladas: peroxidasa de rábano etiquetada con biotina (B-HRP), fosfatasa alcalina (B-AP) y beta-galactosidasa (B-bGal) para su uso en la tinción del complejo avidina-biotina (ABC)
  • FITC biotinilada: amplifique la señal de fluoresceína de los anticuerpos primarios biotinilados utilizando avidina o estreptavidina con fluoresceína biotinilada (B-FITC)
  • Controles biotinilados: utilizan seroalbúmina bovina biotinilada (B-BSA) o cualquiera de estas moléculas como controles positivos en los métodos de cuantificación de biotina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Conjugado Colorantes clásicos, biotina y análogos
Descripción Conjugado de biotina-fluoresceína Pierce
Cantidad 5 mg
Contenido y almacenamiento Almacenar a 4 ° C, protegido de la humedad. Se envía a temperatura ambiente.
Excitación/emisión 494/518
Solubilidad DMF (dimetilformamida)
Formulario Sólido
Línea de productos Pierce
Tipo de producto Conjugado de biotina (Fluoresceína)
compliance-icons
Nombre del producto
  • Biotin-Fluorescein
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Biotin-Fluorescein