Learn More
Thermo Scientific™ Reactivo A de ensayo de proteínas BCA Pierce™
Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Cantidad:
250 ml
500 ml
1 L
3,75 L
Tamaño de la unidad:
1000 ml
250 ml
3.75 litro
500 ml
Descripción
El kit de ensayo de proteínas Thermo Scientific™ BCA Pierce sigue siendo uno de los métodos de cuantificación de proteínas más populares en todo el mundo.
Información adicional y pedidos en línea
- Un componente del kit de ensayo de proteínas BCA Pierce.
- Kit con dos componentes, de alta precisión y compatible con los detergentes que se emplea para determinar la concentración de proteínas totales con respecto a un patrón de proteínas.
- Los reactivos BCA Pierce proporcionan una determinación precisa de la concentración de proteínas con la mayoría de los tipos de muestras que se encuentran en la investigación de proteínas.
- El ensayo de BCA Pierce puede utilizarse para evaluar la producción en lisados de células completas, fracciones de columnas de afinidad y muestras de proteínas purificadas, así como para supervisar la contaminación proteica en aplicaciones industriales.
- En comparación con la mayoría de los métodos de unión al colorante, el ensayo de BCA se ve mucho menos afectado por las diferencias de composición de proteínas, lo que proporciona una mayor precisión de la concentración.
- Estime visualmente o mida con un espectrofotómetro estándar o lector de placas a 562 nm.
- Demuestra una menor variación de proteína a proteína que los métodos de unión a colorantes (Bradford).
- No se ve afectado por las concentraciones típicas de la mayoría de los detergentes iónicos y no iónicos.
- El ensayo tiene una incubación de 30 min; mucho más fácil y cuatro veces más rápido que los métodos clásicos Lowry.
- El intervalo de trabajo lineal para BSA oscila entre 20 y 2000 µg/ml.
- Detecta hasta 5 µg/ml con el protocolo mejorado.
- Almacenar a temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a temperatura ambiente. |
| Descripción | Reactivo A de ensayo de proteínas con ácido bicinconínico (BCA) Pierce |
| ensayo | Ensayo de BCA |
| Método de detección | Colorimétrico |
| Línea de productos | Pierce |
| Tipo de producto | Ensayo de cuantificación de proteínas |
| Especificidad | Sin especificidad |
| Para utilizar con (aplicación) | Detección basada en soluciones, absorbancia |
| Para utilizar con (equipo) | Espectrofotómetro, lector de microplacas |
| Cantidad | 500 ml |