Learn More
Thermo Scientific™ ManNAz (N-azidoacetylmannosamine tetraacylated)
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Los azido-azúcares Thermo Scientific™ Pierce (GlcNAz, GalNAz y ManNAz) son azúcares marcados con azida que proporcionan un enfoque muy específico para el estudio de las glicoproteínas mediante el etiquetado metabólico in vivo y la ligadura quimioselectiva.
Características destacadas:
Bioortogonal: el grupo del azido es pequeño, no reactivo y está ausente en los sistemas vivos; como tal, los compuestos de azido - azúcar no interfieren con las vías celulares endógenas y sustituyen a sus análogos naturales
Compatible: la química de la reacción con compuestos de fosfina se produce de forma eficaz en condiciones sencillas de tampón; no requiere reactivos complementarios como cobre ni agentes reductores
Quimioselectivo: los grupos de azida y fosfina no reaccionan ni interfieren con componentes de muestras biológicas, sino que se conjugan entre sí con una alta eficacia
Versátil: la etiqueta de azida puede dirigirse para la detección, inmovilización, conjugación o purificación por afinidad dependiendo del compuesto activado por fosfina con el que se reaccione
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | ManNAz Pierce |
| Tipo de producto | ManNAz |
| Cantidad | 5 mg |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a –20 °C. Se envía a temperatura ambiente |
| Línea de productos | Pierce |
| Reactividad química | Fosfina, alqueno |
| Fracción reactiva | Amina, azida |
| Solubilidad | DMSO (dimetilsulfóxido) |
| Etiqueta o tinte | Azida |
| Tipo de etiqueta | Etiqueta con química Staudinger, etiqueta con química de clic |