Descripción
Realice la detección de Western blot con muchos menos anticuerpos primarios gracias a la solución diluyente de anticuerpos Thermo Scientific™ Pierce NC, un reactivo de tratamiento de membrana de nitrocelulosa posterior a la transferencia.
Características destacadas:
Consiga una señal equivalente: utilice al menos tres veces menos anticuerpos primarios de lo habitual y mantenga una señal de detectabilidad igual o mejor.
Aplique cualquier modo de detección o enzima: el método funciona con los modos de detección colorimétrico y quimioluminiscente, con peroxidasa de rábano (HRP) y sistemas de fosfatasa alcalina (AP).
Protocolo de 10 minutos fácil de realizar: invierta unos pocos minutos y ahorre dinero en anticuerpos primarios; nuestros científicos emplean hasta 100 veces menos anticuerpos primarios costosos gracias a este producto.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Antibody Extender Solution |
| Contenido y almacenamiento | Store at room temperature. |
| Formulario | Liquid |
| Membrana | Nitrocellulose Membrane |
| Línea de productos | Miser |
| Para utilizar con (aplicación) | ELISA, Western Blot |