Descripción
La yodoacetamida o la cloroacetamida Thermo Scientific Pierce se suministran en un formato No-Weigh, en el que pequeñas cantidades de reactivo se pesan previamente y se envasan para un solo uso. Este formato de un solo uso evita la contaminación y la pérdida de reactividad del reactivo a lo largo del tiempo asociados con la apertura y el cierre repetitivos de un solo vial. El formato permite el uso de un vial de reactivo fresco cada vez y elimina las molestias de pesar pequeñas cantidades de reactivo.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Reactivo alquilante |
| Cantidad | 10 x 2mg |
| Incluye | Cloroacetamida, formato No-Weigh™ |
| Línea de productos | Pierce |