Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Chromatin Prep Module
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
El kit de ChIP en agarosa Thermo Scientific™ Pierce ofrece un completo conjunto de reactivos y un protocolo sencillo, rápido y reproducible para realizar ensayos de inmunoprecipitación de cromatina (ChIP).
Características destacadas:
- Protocolo de ensayo de ChIP sencillo y optimizado (< 8 horas)
- Alta eficiencia en el aislamiento y la lisis de núcleos
- Digestión enzimática fácil y reproducible
- Resina de proteína A/G-agarosa de bajo trasfondo y alta capacidad
- Reactivos de control positivo altamente específicos incluidos: Anticuerpo anti-ARN polimerasa II y primers de PCR para GAPDH
- Formato de columna de centrifugación rápido y reproducible; columnas y tubos de recogida incluidos
- Purificación de ADN de alta recuperación
- Puede optar entre un kit completo de ensayo de ChIP y el módulo aparte de preparación de cromatina
Incluye:
El kit contiene el módulo de preparación de cromatina (referencia 26158; 11 componentes) para la extracción de cromatina y un conjunto completo de reactivos de inmunoprecipitación (15 componentes) para realizar experimentos de IP con controles
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 2×10^6 células por reacción |
| Descripción | Módulo de preparación de cromatina Pierce |
| Contenido y almacenamiento | Suficiente para: 30 preparaciones de cromatina para ensayos de ChIP • Tampón de extracción de membrana, 10 ml • Tampón de extracción nuclear, 10 ml • Tampón de digestión MNasa, 5 ml • Solución de parada MNasa, 0,5 ml • Cóctel inhibidor de proteasa y fosfatasa Halt sin EDTA (100X), 4 x 90 µl • Cloruro sódico (5M), 3 ml • Solución de glicina (10X), 15 ml • PBS (20X), 15 ml • Nucleasa microcócica (grado ChIP) (10 U/µl) (almacenar a –20 °C) • Proteinasa K (20 mg/ml), 0,25 ml (almacenar a –20 °C) • DTT, liofilizado, 1 vial A menos que se indique lo contrario, almacenar todos los componentes a 4 °C. |
| Línea de productos | Pierce |
| Cantidad | Kit para 30 reacciones |
| Tipo | Kit de aislamiento de cromatina |
| Suficiente para | 30 reacciones |
| Formato | Kit |