Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ 8-Well Polystyrene Strip Plates, Corner Notch
Código de producto. 10309213 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 plates
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
10309213 100 plates paquete de 100
1 options
Código de producto. 10309213
Marca: Thermo Scientific™ 15031
Las placas de tiras de 8 pocillos Pierce son placas de poliestireno ópticamente transparentes que tienen un tamaño de microplaca estándar de 96 pocillos, pero también permiten la extracción de tiras individuales de 8 pocillos (es decir, columnas de placas) del marco rígido.
Información adicional y pedidos en línea
El formato proporciona comodidad y garantía de calidad al realizar ensayos en los que se realiza un uso parcial de las placas, ya que se pueden quitar los pocillos que no se usen para evitar confusiones y contaminación cruzada.
Características destacadas:
  • Construcción de los pocillos en tiras de poliestireno ópticamente transparente para proporcionar compatibilidad con lectores de placas estándar
  • La superficie de gran capacidad de unión mejora el rendimiento general en aplicaciones de inmunoensayo.
  • Certificadas por su rendimiento, con coeficientes de variación (CV) constantemente bajos entre los pocillos
  • Las tiras de ocho pocillos encajan de forma segura en el marco de la placa, por lo que permanecen en su lugar aunque se pongan boca abajo.
  • Las guías ayudan a evitar que la tira se oriente de forma incorrecta cuando se vuelva a colocar en el soporte.
  • Las tiras se quitan suavemente del marco con un simple giro o un eyector de pocillos en tiras.
Un eyector de pocillos en tiras por paquete.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Propiedad de unión Adsorción, hidrófilas
Contenido y almacenamiento Contenido: 100 placas, 5 placas por bandeja sellada
Método de detección Colorimétrico
Envase 100 placa
Línea de productos Pierce
Color Transparente
Tipo de producto Placa de pocillos
Material Poliestireno
Volumen del pocillo (métrico) 360 μl
N.° de pocillos 96
Tratamiento de superficie Poliestireno
Forma del pocillo Fondo plano
Bloqueo de placas Ninguno
Cantidad 100 plates