Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ 10X Western Blot Transfer Buffer, Methanol-free
Código de producto. 12691410
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
5 L
Tamaño de la unidad:
5 litros
500 ml
12691410 500 mL 500 ml
10565604 5 L 5 litros
2 options
Código de producto. 12691410
Marca: Thermo Scientific™ 35045
Edge
Una solución concentrada sin metanol para preparar fácil y rápidamente el tampón de transferencia western blot sin MeOH para métodos de transferencia de gel a membrana basados en el depósito u otros métodos húmedos.
El tampón de transferencia western blot 10X Blot Thermo Scientific Pierce sin metanol es una solución madre que ahorra espacio para preparar el tampón de transferencia sin metanol que se utiliza con el aparato de transferencia de western blot refrigerado y en depósito (húmedo).
Los tampones concentrados Pierce están listos para su uso sin tener que pesar ni disolver ingredientes secos o ajustar el pH con ácido concentrado o base. Simplemente diluya la solución madre con agua pura y continúe con su experimento. El tampón de Western blot 10X está listo para su uso tras la dilución a 1X con agua; no contiene metanol y no se necesita añadirlo para su uso en la electroforesis.
Características destacadas:
  • Tampón de transferencia: diluida 10 veces en agua, la solución está lista para su uso en electroforesis (es decir, la transferencia del depósito húmedo de los minigeles).
  • Fácil de usar: no es necesario abrir ningún paquete, disolver el polvo ni utilizar metanol.
  • Mayor exactitud: elimina la posibilidad de que quede polvo en el paquete.
  • Ahorra tiempo: la concentración 10X elimina el tiempo de espera para la disolución de los polvos.
  • Ahorra espacio: el almacenamiento como solución madre concentrada minimiza el espacio de sobremesa necesario para las soluciones.
Recomendada para:
Western blot en húmedo (depósito) de las proteínas a una membrana
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenamiento: Tras su recepción, almacenarlo a 4 °C, protegido de la humedad. El producto se envía a temperatura ambiente.
Tampón Tampón de transferencia
Concentración 10X
Tipo de gel SDS-PÁGINA
Compatibilidad del gel Geles SDS-PAGE
Cantidad 500 mL
Condiciones de envío Ambiente
Línea de productos Pierce
Tipo de producto Tampón de transferencia Western Blot