Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ 10X Western Blot Transfer Buffer, Methanol-free
Descripción
El tampón de transferencia western blot 10X Blot Thermo Scientific Pierce sin metanol es una solución madre que ahorra espacio para preparar el tampón de transferencia sin metanol que se utiliza con el aparato de transferencia de western blot refrigerado y en depósito (húmedo).
Los tampones concentrados Pierce están listos para su uso sin tener que pesar ni disolver ingredientes secos o ajustar el pH con ácido concentrado o base. Simplemente diluya la solución madre con agua pura y continúe con su experimento. El tampón de Western blot 10X está listo para su uso tras la dilución a 1X con agua; no contiene metanol y no se necesita añadirlo para su uso en la electroforesis.
Características destacadas:
- Tampón de transferencia: diluida 10 veces en agua, la solución está lista para su uso en electroforesis (es decir, la transferencia del depósito húmedo de los minigeles).
- Fácil de usar: no es necesario abrir ningún paquete, disolver el polvo ni utilizar metanol.
- Mayor exactitud: elimina la posibilidad de que quede polvo en el paquete.
- Ahorra tiempo: la concentración 10X elimina el tiempo de espera para la disolución de los polvos.
- Ahorra espacio: el almacenamiento como solución madre concentrada minimiza el espacio de sobremesa necesario para las soluciones.
Recomendada para:
Western blot en húmedo (depósito) de las proteínas a una membrana
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Almacenamiento: Tras su recepción, almacenarlo a 4 °C, protegido de la humedad. El producto se envía a temperatura ambiente. |
| Tampón | Tampón de transferencia |
| Concentración | 10X |
| Tipo de gel | SDS-PÁGINA |
| Tipo de producto | Tampón de transferencia Western Blot |
| Compatibilidad del gel | Geles SDS-PAGE |
| Línea de productos | Pierce |
| Cantidad | 5 L |
| Condiciones de envío | Ambiente |