missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PIDD Antibody (Lise-1), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™

Código de producto. 30140850
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30140850 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30140850

Marca: Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP311673CL1

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

PIDD Monoclonal antibody specifically detects PIDD in Mouse samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PIDD
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon Lise-1
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Alias de gen leucine-rich repeat and death domain-containing protein, leucine-rich repeats and death domain containing, MGC16925, p53-induced protein with a death domain, PIDD
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Mouse PIDD (Death Domain).
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Cycle and Replication
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 55367
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG2b κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.