Learn More
Sartorius Pipeta electrónica monocanal PICUS™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 13486358 Tienda Sartorius Productos
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Gris
Naranja
Rojo
Verde
Incrementos:
0,02 μl
0,1 μl
0,2 μl
1μL
5 μl
10μL
Volumen (métrico):
0,2 a 10 μL
500 a 10.000 μL
De 10 a 300 μl
De 100 a 5000 μl
De 5 a 120 μl
De 50 a 1000 μL
Tamaño de la unidad:
1 GR
1 PCS
cada uno
Código de producto. 13486358
Marca: Sartorius 735061
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Obtenga resultados mejores y más fiables gracias a la tecnología de última generación y el sistema de control de errores. Estas pipetas electrónicas ayudan a evitar lesiones por movimientos repetitivos gracias al diseño ergonómico y ligero y la expulsión electrónica de la punta, además de ahorrar tiempo con el ajuste de una sola mano, un exclusivo dispositivo de seguimiento de microplacas integrado y una capacidad de programación sencilla.
Pipeta electrónica pequeña y ligera que ayuda a evitar lesiones por movimientos repetitivos (RSI). Las ventajas ergonómicas incluyen la expulsión electrónica de la punta, una rueda de ajuste para desplazarse por los menús, ajustar el volumen y controlar el pipeteo manual y un botón de accionamiento muy ligero.
  • Ayuda a evitar lesiones por movimientos repetitivos gracias al peso ligero, diseño ergonómico y la expulsión de la punta electrónica
  • Obtenga resultados mejores y más fiables gracias a tecnología de última generación y un sistema de control de errores
  • Ahorre tiempo con el ajuste rápido de una mano, un exclusivo dispositivo de seguimiento de microplacas integrado y una capacidad de programación sencilla
  • Variedad de modos de pipeteo en una interfaz fácil de usar que incluye posiciones de memoria para programas favoritos
  • Dispositivo de seguimiento exclusivo junto con modos de pipeteo, pipeteo inverso y dispensación múltiple para facilitar el trabajo con microplacas
  • Posibilidad de ajuste para 1 punto, 2 puntos y 3 puntos
  • Fácil mantenimiento de piezas inferiores con información integrada sobre buenas prácticas de laboratorio en el software para realizar la calibración y el mantenimiento
  • Filtros de cono seguro en todos los modelos de >10 μl para evitar la contaminación
  • Piezas inferiores esterilizables en autoclave en todos los modelos (excepto en los modelos de 1200 μl)
  • Compatible con sistemas de carga de pipetas electrónicas, soporte de carga para una pipeta y carrusel de carga para cuatro pipetas
  • Opción de carga directa con cable micro USB
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Exactitud 1,5 a 0,4%
Batería, tipo Iones de litio
Puntos de calibración Múltiple
Puntas compatibles 350μL Punta Optifit, 3000μL SafetySpace™ punta con filtro
Espaciado de las puntas ajustable Yes
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Color Naranja
Desechables Reusable
Para utilizar con Optifit Tip (350 μL), SafetySpace Filter Tip (3000 μL)
Material Polypropylene
Número de canales 1
Línea de productos Picus
Programable Sí
Esterilidad Non-sterile
Tipo Pipeta electrónica
Volumen (métrico) De 10 a 300 μl
Pantalla LED
Estilo de dedo Ergonómico
Para utilizar con (equipo) 350μL punta Optifit, 3000μL SafetySpace™ punta con filtro
Incluye Adaptador de CA, filtros de cono seguros
Incrementos 0,2 μl
Interfaz de usuario en varios idiomas Sí
Número de velocidades 9
Precisión 1,00 a 0,15
Cantidad Cada uno
Garantía 2 años
Longitud (imperial) 8,3 in.
Longitud (métrico) 211 mm