Learn More
Sartorius Pipeta electrónica monocanal PICUS™
Tienda Sartorius Productos
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Gris
Naranja
Rojo
Verde
Incrementos:
0,02 μl
0,1 μl
0,2 μl
1μL
5 μl
10μL
Volumen (métrico):
0,2 a 10 μL
500 a 10.000 μL
De 10 a 300 μl
De 100 a 5000 μl
De 5 a 120 μl
De 50 a 1000 μL
Tamaño de la unidad:
1 GR
1 PCS
cada uno
Descripción
Pipeta electrónica pequeña y ligera que ayuda a evitar lesiones por movimientos repetitivos (RSI). Las ventajas ergonómicas incluyen la expulsión electrónica de la punta, una rueda de ajuste para desplazarse por los menús, ajustar el volumen y controlar el pipeteo manual y un botón de accionamiento muy ligero.
- Ayuda a evitar lesiones por movimientos repetitivos gracias al peso ligero, diseño ergonómico y la expulsión de la punta electrónica
- Obtenga resultados mejores y más fiables gracias a tecnología de última generación y un sistema de control de errores
- Ahorre tiempo con el ajuste rápido de una mano, un exclusivo dispositivo de seguimiento de microplacas integrado y una capacidad de programación sencilla
- Variedad de modos de pipeteo en una interfaz fácil de usar que incluye posiciones de memoria para programas favoritos
- Dispositivo de seguimiento exclusivo junto con modos de pipeteo, pipeteo inverso y dispensación múltiple para facilitar el trabajo con microplacas
- Posibilidad de ajuste para 1 punto, 2 puntos y 3 puntos
- Fácil mantenimiento de piezas inferiores con información integrada sobre buenas prácticas de laboratorio en el software para realizar la calibración y el mantenimiento
- Filtros de cono seguro en todos los modelos de >10 μl para evitar la contaminación
- Piezas inferiores esterilizables en autoclave en todos los modelos (excepto en los modelos de 1200 μl)
- Compatible con sistemas de carga de pipetas electrónicas, soporte de carga para una pipeta y carrusel de carga para cuatro pipetas
- Opción de carga directa con cable micro USB
Especificaciones
Especificaciones
| Exactitud | 3 a 0,6% |
| Batería, tipo | Iones de litio |
| Puntos de calibración | Múltiple |
| Puntas compatibles | Punta Optifit de 10000 μl |
| Espaciado de las puntas ajustable | Yes |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Color | Rojo |
| Desechables | Reusable |
| Para utilizar con | Optifit Tip (10,000 μL) |
| Material | Polypropylene |
| Mostrar más |