Learn More
Sartorius Pipeta electrónica monocanal PICUS™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 12645814 Tienda Sartorius Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Gris
Naranja
Rojo
Verde
Incrementos:
0,02 μl
0,1 μl
0,2 μl
1μL
5 μl
10μL
Volumen (métrico):
0,2 a 10 μL
500 a 10.000 μL
De 10 a 300 μl
De 100 a 5000 μl
De 5 a 120 μl
De 50 a 1000 μL
Tamaño de la unidad:
1 GR
1 PCS
cada uno
Código de producto. Color Incrementos Volumen (métrico) unitSize
12645814 Azul 1μL De 50 a 1000 μL 1 PCS
13233019 Amarillo 0,1 μl De 5 a 120 μl cada uno
13223019 Gris 0,02 μl 0,2 a 10 μL cada uno
13263019 Verde 5 μl De 100 a 5000 μl 1 GR
13486358 Naranja 0,2 μl De 10 a 300 μl 1 PCS
13273019 Rojo 10μL 500 a 10.000 μL 1 PCS
6 options
Código de producto. 12645814
Marca: Sartorius 735081
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Obtenga resultados mejores y más fiables gracias a la tecnología de última generación y el sistema de control de errores. Estas pipetas electrónicas ayudan a evitar lesiones por movimientos repetitivos gracias al diseño ergonómico y ligero y la expulsión electrónica de la punta, además de ahorrar tiempo con el ajuste de una sola mano, un exclusivo dispositivo de seguimiento de microplacas integrado y una capacidad de programación sencilla.
Pipeta electrónica pequeña y ligera que ayuda a evitar lesiones por movimientos repetitivos (RSI). Las ventajas ergonómicas incluyen la expulsión electrónica de la punta, una rueda de ajuste para desplazarse por los menús, ajustar el volumen y controlar el pipeteo manual y un botón de accionamiento muy ligero.
  • Ayuda a evitar lesiones por movimientos repetitivos gracias al peso ligero, diseño ergonómico y la expulsión de la punta electrónica
  • Obtenga resultados mejores y más fiables gracias a tecnología de última generación y un sistema de control de errores
  • Ahorre tiempo con el ajuste rápido de una mano, un exclusivo dispositivo de seguimiento de microplacas integrado y una capacidad de programación sencilla
  • Variedad de modos de pipeteo en una interfaz fácil de usar que incluye posiciones de memoria para programas favoritos
  • Dispositivo de seguimiento exclusivo junto con modos de pipeteo, pipeteo inverso y dispensación múltiple para facilitar el trabajo con microplacas
  • Posibilidad de ajuste para 1 punto, 2 puntos y 3 puntos
  • Fácil mantenimiento de piezas inferiores con información integrada sobre buenas prácticas de laboratorio en el software para realizar la calibración y el mantenimiento
  • Filtros de cono seguro en todos los modelos de >10 μl para evitar la contaminación
  • Piezas inferiores esterilizables en autoclave en todos los modelos (excepto en los modelos de 1200 μl)
  • Compatible con sistemas de carga de pipetas electrónicas, soporte de carga para una pipeta y carrusel de carga para cuatro pipetas
  • Opción de carga directa con cable micro USB
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Exactitud 1,5 a 0,4%
Batería, tipo Iones de litio
Puntos de calibración Múltiple
Puntas compatibles Punta Optifit para 1000 μl, punta con filtro SafetySpace™
Espaciado de las puntas ajustable Yes
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Color Azul
Desechables Reusable
Para utilizar con Optifit Tip (1000 μL), SafetySpace Filter Tip
Material Polypropylene
Número de canales 1
Línea de productos Picus
Programable Sí
Esterilidad Non-sterile
Tipo Pipeta electrónica
Volumen (métrico) De 50 a 1000 μL
Pantalla LED
Estilo de dedo Ergonómico
Para utilizar con (equipo) Punta Optifit para 1000 μl, punta con filtro SafetySpace™
Incluye Adaptador de CA, filtros de cono seguros
Incrementos 1μL
Interfaz de usuario en varios idiomas Sí
Número de velocidades 9
Precisión 0,50 a 0,15
Cantidad Cada uno
Garantía 2 años
Longitud (imperial) 1 in
Longitud (métrico) 26 mm