Learn More
Sartorius Pipetas electrónicas Picus™ NxT, monocanal
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 15370625 Tienda Sartorius Productos
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
0,1 a 5 mL
0,2 a 10 μL
0,5 a 10 mL
De 10 a 300 μl
De 5 a 120 μl
De 50 a 1000 μL
Color:
Amarillo
Azul
Gris
Naranja
Rojo
Verde
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Volumen (métrico) Color unitSize
15370625 De 10 a 300 μl Naranja cada uno
15350625 0,2 a 10 μL Gris cada uno
15360625 De 5 a 120 μl Amarillo cada uno
15380625 De 50 a 1000 μL Azul cada uno
15300635 0,5 a 10 mL Rojo cada uno
15390625 0,1 a 5 mL Verde cada uno
6 options
Código de producto. 15370625
Marca: Sartorius LH745061
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Las pipetas electrónicas Picus™ NxT, monocanal están diseñadas para facilitar la carga de trabajo del usuario y para proteger contra lesiones por esfuerzo repetitivo (RSI).
El trabajo de laboratorio requiere una repetición de pasos de pipeteo similares que puede causar cansancio en la mano y el brazo y, de esta forma, puede comprometer los resultados. Para minimizar el riesgo, se debe utilizar una pipeta electrónica muy ergonómica para reducir al mínimo el esfuerzo y la tensión. Las Sartorius Picus™ NxT son las pipetas electrónicas ligeras y compactas más sofisticadas y ergonómicas.
  • Protección mediante contraseña para programas almacenados
  • Últimas gotas de líquido dispensadas mediante soplado repetitivo para la máxima recuperación
  • Incluye botón de funcionamiento con una sola pulsación y mecanismo de expulsión de pipeta electrónico muy ligero
  • Incluye dispositivo de seguimiento de placa para la dispensación de placas de micropocillos
  • Control electrónico de pistón y freno para un pipeteado preciso
  • Filtros Safe-cone para evitar la contaminación
  • Rueda de ajuste para ajuste de volumen y navegación
  • Gama de modos de pipeteo para diluir y valorar en dispensación en serie
  • Interfaz de usuario intuitiva en una selección de opciones de idioma: Inglés, francés, alemán, ruso y chino
  • Certificado de calibración de 3 puntos con acreditación
  • Con tecnología RFID para permitir la gestión de recursos
Aplicaciones:
PCR y otras técnicas de ADN/ARN, ELISA, análisis de proteínas y cultivo celular
Certifications
Marcado CE
Garantía
2 año
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Puntos de calibración Individual
Certificaciones/conformidad Certificado de calibración acreditada en 3 puntos
Puntas compatibles Diseño universal, Safetyspace, Optifit
Esterilizables en autoclave No autoclavable
Color Naranja
Desechables No
Número de canales 1
Línea de productos Picus™ NxT
Esterilidad No estéril
Tipo Pipetas electrónicas
Volumen (métrico) De 10 a 300 μl